Podlahoviny pre čisté priestory
Dekontaminačná podlahovina využíva patentovaný polymér priťahujúci a zadržiavajúci viac ako 98 % častíc pochádzajúcich z topánok a koliesok. Častice sú prirodzene priťahované povrchom podlahoviny a uvoľnia sa až pri mokrom čistení. Na obnovenie účinnosti jednoducho vyčistite mopom, opláchnite a vysušte.
Vďaka nízkemu profilu (hrúbka iba 2,5 mm) a skoseným okrajom pripevneným zo všetkých strán môžu pracovníci prechádzať bez zakopnutia a vozíky je možné tlačiť bez väčšej námahy. Dekontaminačná podlahovina musí byť prilepená k podlahe, čím sa zaručí dokonale stabilné uchytenie a maximálna životnosť. Vďaka výnimočnej odolnosti voči hmotnostnej záťaži je podlahovina vhodná nielen pre chôdzu pracovníkov, ale aj pre ťažké vysokozdvižné alebo ručné vozíky.
Vďaka základným vlastnostiam polyméru (bakteriostatický, ESD, neuvoľňuje plyny) predstavujú naše podlahoviny ideálne riešenie na kontrolu kontaminácie v prezliekarňach, v priestoroch vstupu materiálu a v čistých priestoroch.
Kontaktujte nás