Protiúnavové podložky pre čisté priestory
Protiúnavové podložky pre čisté priestory ponúkajú pohodlie polyuretánu, ktorý sa vďaka uzavretým bunkám a neporéznemu povrchu navyše ľahko čistí. Podložky sú vyrobené z čistých surovín a sú celé pevné. Majú mimoriadne dobrú chemickú odolnosť (s výnimkou organických rozpúšťadiel) a odolnosť voči UV žiareniu, ako aj antistatický povrch.
Všetky podložky je možné vyrobiť v ľubovoľnej veľkosti alebo tvare a vzťahuje sa na ne 12-ročná záruka.
Sortiment produktov
Protiúnavové podložky
Vyberte zo zoznamu produktov a spresnite atribúty vyhľadávania...