Sterilné riešenia pre povrchy v čistých priestoroch
Roztoky sú pred plnením a balením v podmienkach čistých priestorov filtrované na 0,2 µm a sú asepticky plnené alebo na záver ožarované.
Neutrálny čistiaci prostriedok
- Vysoko penivý tekutý čistiaci prostriedok s neutrálnym pH
- Filtrovaný na 0,2µm, ožiarený gama žiarením, dvojité balenie
- Dodáva sa s certifikátmi rozborov, ožarovania a sterilnosti
- Jednotka: koncentrát 100 x 30 ml alebo 50 x 50 ml
Etanol a IPA
- Širokospektrálny dezinfekčný prostriedok
- Spĺňa štandardy CEN 1276, CEN 1650 a CEN 13697
- Filtrovaný na 0,2 µm, ožiarený gama žiarením (900 ml) alebo asepticky plnený (5 litrov), dvojité balenie
- V relevantných prípadoch sa dodáva s certifikátmi rozborov, ožarovania a sterilnosti
- Denaturovaný etanol: 70 % etanol, 30 % voda (WFI), denaturovaný s IPA
- Izopropylalkohol: 70 % izopropylalkohol, 30 % voda (WFI)
- Dostupný aj ako aerosól s čistenou vodou
- Jednotka: rozprašovač 6 x 900 ml, rozprašovač 6 x 1 l
kanister 4 x 5 l alebo 2 x 5 l, aerosól 12 x 300 ml
Sporicídne dezinfekčné prostriedky
- Dvojzložkový systém na výrobu oxidu chloričitého
- Spĺňa štandardy CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 a CEN 13704
- Filtrovaný na 0,2 µm, asepticky plnený, dvojité balenie
- Dodáva sa s certifikátmi rozborov a sterilnosti
- Na báze oxidu chloričitého
- Kompatibilný v rotácii s amfoterickými dezinfekčnými prostriedkami
- Účinný proti spóram už do 5 – 8 minút!
- Jednotka: koncentrát 25 x (2 x 100 ml),
4 x (4.9 l + 100 ml) pripravený na použitie
Amfoterické dezinfekčné prostriedky
- Vysoko účinný povrchovo aktívny dezinfekčný prostriedok
- Spĺňa štandardy CEN 1276, CEN 1650 a CEN 13697
- Filtrovaný na 0,2 µm, asepticky plnený, dvojité balenie
- Dodáva sa s certifikátmi rozborov a sterilnosti
- K dispozícii validované skúšobné metódy HPLC a Titration
- Kompatibilný v rotácii so sporicídnym alebo QAC dezinfekčným prostriedkom
- Jednotka: koncentrát 50 x 50 ml alebo 50 x 100 ml,
rozprašovač 6 x 900 ml, kanister 4 x 5 l alebo 2 x 5 l
Dezinfekčné prostriedky na báze kvartérneho amónia
- Vysoko účinný povrchovo aktívny dezinfekčný prostriedok na báze kvartérnych amóniových katiónov
- Filtrovaný na 0,2 µm, asepticky plnený, dvojité balenie
- Dodáva sa s certifikátmi rozborov a sterilnosti
- Vysoko kompatibilný s materiálmi
- Pre širokú škálu použití
- Jednotka: koncentrát 50 x 25 ml alebo 50 x 100 ml,
rozprašovač 6 x 900 ml, kanister 4 x 5 l alebo 2 x 5 l