Dezinfekčné prostriedky, mydlá a krémy
Hygiena rúk je dôležitá najmä v čistých priestoroch a kontrolovaných prostrediach, v ktorých pracovníci narábajú s citlivými dielmi alebo sú potenciálne vystavení patogénom. Každodenné nosenie rukavíc počas niekoľkých hodín je tiež veľkou záťažou pre pokožku a môže spôsobovať nepohodlie alebo dokonca kožné ochorenia.
Správny režim umývania a dezinfekcie rúk v kombinácii s pravidelným používaním prostriedkov starostlivosti o pokožku zlepšuje hygienu, chráni pred krížovou kontamináciou a obmedzuje zdravotné riziká.
V ponuke sú rôzne značky a produkty, môžu sa však líšiť v závislosti od krajiny. Druh balenia a spôsob dávkovania je tiež možné si vybrať. Naši pracovníci oddelenia predaja vám ochotne pomôžu pri výbere najlepšieho riešenia pre konkrétne použitie vo vašom čistom priestore a kontrolovanom prostredí.
Tekuté mydlá:
Jemné syntetické mydlové roztoky vhodné na časté umývanie rúk.
Dostupné bez farbív a vôní alebo jemne parfumované.
Krémy pre starostlivosť o pokožku:
Olejové/vodné emulzie bez obsahu silikónu so základnými voskovými zložkami, ktoré chránia pokožku pred vysušovaním a podráždením. Dermatologicky testované.
Dezinfekčné prostriedky:
Účinná dezinfekcia a prevencia podráždenia pokožky.
Dostupné s etanolovým, 2-propanolovým a 1-propanolovým základom.