Rozpúšťadlá Ultra LC-MS
Nové rozpúšťadlá LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM®, ktoré poskytujú vynikajúcu kvalitu pre UHPLC-MS
Rozpúšťadlá triedy LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM® sú exkluzívne testované na vysoký výkon s gradientovými špecifikáciami UHPLC spolu s detekciou MS v UV, pozitívnom a negatívnom režime.
- Testované špeciálne v systéme UHPLC-MS s extrémne malou odchýlkou v gradientovej analýze UHPLC
- Vysoká čistota pre extrémne nízke detekčné limity v ktoromkoľvek detekčnom režime spolu s UHPLC
- Testovanie pozitívneho a negatívneho iónového režimu pre všetky aplikácie MS
- Nízky obsah anorganických a kovových iónov pre spektrá s vysokou citlivosťou
- Nízka gradientová základná úroveň a maximálne úzke a konzistentné špecifikácie
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
Acetonitril ≥ 99,95 % HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA na LC-MS | 1 l | 83642.290E | |||
Acetonitril ≥ 99,95 % HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA na LC-MS | 2,5 l | 83642.320E | |||
Metanol ≥ 99,9 % HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA na LC-MS | 1 l | 85800.290E | |||
Metanol ≥ 99,9 % HiPerSolv CHROMANORM®, ULTRA na LC-MS | 2,5 l | 85800.320E |