Kompletný sortiment štandardov na ICP-MS pri 10 mg/l
68 jednoprvkových štandardov na ICP-MS na kalibráciu analýz stopových podielov kovov
Široký sortiment jednoprvkových štandardov na ICP-MS pri 10 mg/l dodávaných s rozsiahlym analytickým certifikátom (sledovateľnosť NIST, kontrolované akreditovaným laboratóriom podľa ISO 17025, smernice ISO 34).
- Vyrobené z kyselín vysokej čistoty, vody ASTM 18 MΩ a solí 99,999 %
- Roztok analyzovaný titráciou
- Konečná koncentrácia overená s referenčnými materiálmi inštitútu NIST
- Vyrobené akreditovaným dodávateľom podľa ISO 17025 a smernice ISO 34
- Produkt dodávaný s kompletným analytickým certifikátom v samostatnom plastovom vrecku
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štandardné roztoky s hliníkom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85548.18E | |||||
Štandardné roztoky s arzénom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85549.18E | |||||
Štandardné roztoky s antimónom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85595.18E | |||||
Štandardné roztoky s bórom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85551.18E | |||||
Štandardné roztoky s báriom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85552.18E | |||||
Štandardné roztoky s berýliom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85553.18E | |||||
Štandardné roztoky s bizmutom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85554.18E | |||||
Štandardné roztoky s vápnikom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85555.18E | |||||
Štandardné roztoky s kadmiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85556.18E | |||||
Štandardné roztoky s cérom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85557.18E | |||||
Štandardné roztoky s kobaltom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85558.18E | |||||
Štandardné roztoky s chrómom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85559.18E | |||||
Štandardné roztoky s céziom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85560.18E | |||||
Štandardné roztoky s meďou na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85561.18E | |||||
Štandardné roztoky s dyspróziom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85562.18E | |||||
Štandardné roztoky s erbiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85563.18E | |||||
Štandardné roztoky s európiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85564.18E | |||||
Štandardné roztoky s gáliom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85566.18E | |||||
Štandardné roztoky s gadolíniom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85567.18E | |||||
Štandardné roztoky s germániom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85568.18E | |||||
Štandardné roztoky so zlatom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85550.18E | |||||
Štandardné roztoky s hafniom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85569.18E | |||||
Štandardné roztoky s holmiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85571.18E | |||||
Štandardné roztoky so železom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85565.18E | |||||
Štandardné roztoky s indiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85572.18E | |||||
Štandardné roztoky s irídiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85573.18E | |||||
Štandardné roztoky s lantánom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85575.18E | |||||
Štandardné roztoky s lítiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85576.18E | |||||
Štandardné roztoky s lutéciom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85577.18E | |||||
Štandardné roztoky s lutéciom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85579.18E | |||||
Štandardné roztoky s olovom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85586.18E | |||||
Štandardné roztoky s horčíkom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85578.18E | |||||
Štandardné roztoky s ortuťou na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85570.18E | |||||
Štandardné roztoky s molybdénom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85580.18E | |||||
Štandardné roztoky s nióbom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85582.18E | |||||
Štandardné roztoky s neodýmom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85583.18E | |||||
Štandardné roztoky s niklom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85584.18E | |||||
Štandardné roztoky s paládiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85587.18E | |||||
Štandardné roztoky s prazeodýmom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85588.18E | |||||
Štandardné roztoky s platinou na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85589.18E | |||||
Štandardné roztoky s fosforom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85585.18E | |||||
Štandardné roztoky s draslíkom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85574.18E | |||||
Štandardné roztoky s rubídiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85590.18E | |||||
Štandardné roztoky s réniom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85591.18E | |||||
Štandardné roztoky s ródiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85592.18E | |||||
Štandardné roztoky s ruténiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85593.18E | |||||
Štandardné roztoky s striebrom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85547.18E | |||||
Štandardné roztoky s sodíkom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85581.18E | |||||
Štandardné roztoky s skandiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85596.18E | |||||
Štandardné roztoky s selénom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85597.18E | |||||
Štandardné roztoky s kremíkom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85598.18E | |||||
Štandardné roztoky s samáriom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85599.18E | |||||
Štandardné roztoky s stronciom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85631.18E | |||||
Štandardné roztoky s sírou na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85594.18E | |||||
Štandardné roztoky s tantalom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85632.18E | |||||
Štandardné roztoky s terbiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85633.18E | |||||
Štandardné roztoky s telúriom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85634.18E | |||||
Štandardné roztoky s titánom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85636.18E | |||||
Štandardné roztoky s táliom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85639.18E | |||||
Štandardné roztoky s túliom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85640.18E | |||||
Štandardné roztoky s cínom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85630.18E | |||||
Štandardné roztoky s volfrámom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85644.18E | |||||
Štandardné roztoky s uránom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85641.18E | |||||
Štandardné roztoky s vanádom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85643.18E | |||||
Štandardné roztoky s vanádom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85646.18E | |||||
Štandardné roztoky s yterbiom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85647.18E | |||||
Štandardné roztoky s zinkom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85648.18E | |||||
Štandardné roztoky s zirkónom na ICP-MS, ARISTAR® | 100 ml | 85649.18E | |||||