Chemikálie a reagencie
Rad chemikálií VWR Chemicals je optimalizovaný na triedu vašej aplikácie. 98 % chemikálií je k dispozícii na sklade a každá má garantovanú presnú špecifikáciu. Kliknutím nižšie si vyžiadate výtlačok katalógu chemikálií VVR Chemicals.
Naše rôzne triedy roztokov sú optimalizované na vaše aplikácie.
Vysoko kvalitné anorganické reagencie vrátane kyselín, zásad, solí a indikátorov. Inovácie tejto oblasti produktov sa často týkajú obalov, napríklad čoraz viac našich kyselín je teraz k dispozícii vo fľašiach z HDPE, ktoré sú prakticky nerozbitné, ľahké a jednoducho sa s nimi manupuluje, ale majú rovnaké špecifikácie a skladovateľnosť ako sklenené.
Špeciálne navrhnuté reagencie na použitie pri rôznych technikách, ako sú: Karl Fischer a Kjeldahlova titrácia a analýza stopových podielov kovov (vrátane prípravy vzoriek).
Spoločnosť VWR pomáha udržať vaše laboratórium zabezpečené voči rozliatiu a čisté!
VWR Chemical Grades
All of our ranges for different methods and applications are classified by quality grade from the highest purity for instrument analysis to reagents for general laboratory use
Grade / Quality | Main applications / characteristics |
HiPerSolv® CHROMANORM® | HPLC and LC-UV |
HiPerSolv® CHROMANORM® for preparative | HPLC preparative applications |
HiPerSolv® CHROMANORM® LC-MS | LC-MS |
PESTINORM® | GC/GLC: ECD, PND, GC-MS applications including pesticide residue analysis |
SpectrosoL® / SPECTRONORM® | UV, IR or NMR Spectroscopy |
ARISTAR® /NORMATOM® | High purity solvents, acids, reagents and standards for metal trace analysis (IC, AAS, ICP-OES or ICP-MS) |
Anhydrous solvents | Organic synthesis |
Analar® NORMAPUR® ACS, Reag PH EUR | Analytical grade reagents according to ACS and Reag PH EUR specifications for analytical purposes |
AVS® TITRINORM® / ConvoL® NORMADOSE® | Ready to use/ concentrated solutions of analytical reagents for volumetric titration and calibration |
PH EUR and USP reagents | Range of standards and solutions specified in the Ph EUR for laboratory use |
Calibration standards certified reference materials | For equipment calibration ( conductivity, flash point, refractive index, viscosity, colour, UV-VIS…) |
Pharmacopoeia grade products | Products for pharmaceutical or biopharmaceutical production |
GPR RECTAPUR® | Reagents for general laboratory use |
LABWASH® | Cleaning products for manual or automatic washing |
TECHNICAL, TechniSolv® | Reagents with limited specifications for general laboratory use |
Indicators papers, strips, rolls, dyes including DOSATEST® and Rota® | Test and PH papers dyes, dry and in solution |
Photometric tests | Powder pillows and reagents for environmental applications |
Electran | Electrophoresis reagents |
For microbiology | Ready to use and dehydrated culture media for microbiological applications |
Q Path® | For cytological and histological use |
Gurr® | Stains and dyes for microscopy, Reagents for classical haematology, cytology and histology |