Štandardy na bod topenia
Na presnú kalibráciu vášho zariadenia
Sortiment produktov sa skladá z 10 štandardov na bod topenia od benzofenónu (bod topenia 47 až 49 °C) po antrachinón (bod topenia 283 až 286 °C)
- Väčšina rozsiahleho sortimentu dostupná vo forme 1 g
- Spoľahlivé, ľahko použiteľné, presné
- Neistota merania max. ±0,3 °C
- Môžu sa použiť spolu s akýmkoľvek prístrojom na meranie bodu topenia
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
Benzofenón, tepl. topenia = 47 – 49 °C | 1 g | 85101.001E | |||
p-nitrotoluén, tepl. topenia = 52 – 54 °C | 1 g | 85102.001E | |||
Vanilín, tepl. topenia = 81 – 83 °C | 1 g | 85103.001E | |||
Kyselina benzoová, tepl. topenia = 121 – 123 °C | 1 g | 85104.001E | |||
Fenacetín, tepl. topenia = +133 – 135 °C | 0,5 g | 85105.005E | |||
Kyselina salicylová, tepl. topenia = 158 – 160 °C | 1 g | 85106.001E | |||
Sulfónamid, tepl. topenia = 164 – 166 °C | 1 g | 85107.001E | |||
Kofeín, tepl. topenia = 235 – 238 °C | 1 g | 85108.001E | |||
Karbazol, tepl. topenia = 243 – 247 °C | 1 g | 85109.001E | |||
Antrachinón, tepl. topenia = 283 – 286 °C | 1 g | 85110.001E | |||
Súprava štandardov na bod topenia (sulfónamid, kofeín, vanilín) | 3 g | 85111.003E | |||
Súprava štandardov na bod topenia, benzofenón (47 – 49 °C), kyselina benzoová (121 – 123 °C), antrachinón (283 – 286 °C) | 3 g | 85112.003E | |||
Súprava štandardov na bod topenia, vanilín (81 – 83 °C), fenacetín (134 – 136 °C), kofeín (235 – 237 °C) | 3 g | 85113.003E |