Reagencie na metodiku stanovenia obsahu vody podľa Karla Fischera
Pre analytických chemikov, ktorí potrebujú presné stanovenie obsahu vody – kedykoľvek
Tieto reagencie pokrývajú celú škálu volumetrických a coulometrických reagencií na stanovenie obsahu vody metódou podľa Karla Fischera.
- Spoľahlivé: rýchle a stabilné koncové body zaručujú presné výsledky pri opakovaných meraniach
- Bezpečné: nízka toxicita a bez pyridínu.
- Konzistentné: porovnateľné s inými špičkovými značkami.
- Pohodlné: dlhá skladovateľnosť výrobku.
- Dostupné v sklenených fľašiach s objemom 1 l a 500 ml
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, používaný s metanolom | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, používaný s metanolom | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, používaný s metanolom | 1 l | 85452.290E | |||
Solvent (pracovné médium), na použitie so všetkými prípravkami TitrANTs | 1 l | 85453.290E | |||
Combi Solvent E (pracovné médium na báze etanolu) | 1 l | 85454.290E | |||
Lipo solvent CM, nepolárna reagencia (pracovné médium), pre nepolárne látky, oleje a tuky | 1 l | 85455.290E | |||
Lipo solvent HM, nepolárna reagencia (pracovné médium), pre nepolárne látky, oleje a tuky | 1 l | 85456.290E | |||
Metanolový urýchľovač (pracovné médium), na urýchlenie jednozložkovej KF titrácie, používaný s prípravkom CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Solvent (surové), pracovné médium, na titráciu v olejoch | 1 l | 85458.290E | |||
Keto solvent, pracovné médium, na jednozložkové KF titrácie v aldehydoch a ketónoch | 1 l | 85459.290E | |||
Solvent E, pracovné médium na báze etanolu | 1 l | 85460.290E | |||
Solvent CM (pracovné médium), na titráciu v olejoch | 1 l | 85461.290E | |||
Solvent OIL (pracovné médium), na titráciu v olejoch | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, na jednozložkové KF titrácie v prípade aldehydov a ketónov, 5 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent K | 1 l | 85463.290E | |||
Solvent K (pracovné médium), na jednozložkové KF titrácie v prípade aldehydov a ketónov, používaný s prípravkom CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, na báze etanolu, 2 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, na báze etanolu, 5 mg H2O/ml, používaný s prípravkom Solvent E | 1 l | 85469.290E | |||
Coulometrická reagencia AG, na bunky s membránou a bez membrány | 1 l | 85470.290E | |||
Coulometrická reagencia CG | 1 l | 85471.130E | |||
Coulometrická reagencia A, na bunky s membránou | 1 l | 85472.260E | |||
Coulometrická reagencia E, na báze etanolu, na bunky s membránou a bez membrány | 1 l | 85473.260E | |||
Coulometrická reagencia AD, na bunky bez membrány | 1 l | 85474.260E | |||
Coulometrická reagencia AG-H, na aplikácie uhľovodíkov s dlhým reťazcom, na bunky s membránou a bez membrány | 1 l | 85475.260E | |||
Coulometrická reagencia A OVEN na použitie v peci, na bunky s membránou a bez membrány | 1 l | 85476.260E | |||
Coulometrická reagencia OIL, na aplikácie s olejmi, na bunky s membránou | 1 l | 85477.260E | |||
Coulometrická reagencia K, na aplikácie s ketónmi, na bunky s membránou | 1 l | 85478.260E | |||
Coulometrická reagencia CG-K, na aplikácie s ketónmi | 1 l | 85479.130E |