Meranie spotreby BSK a respirácia
Stanovenie biologickej spotreby kyslíka (BSK) patrí k dôležitým meraniam kvality v oblasti riadenia vodných zdrojov. Spoločnosť VWR ponúka produkty pre rôzne dostupné metódy.
Inkubátory BOD
Všetky metódy BOD si vyžadujú uchovávanie vzoriek pri teplote 20 °C (68 °F) počas 5 dní. Spoločnosť VWR ponúka široké spektrum inkubátorov s reguláciou teploty
Respirácia BOD: autokontroly BOD
Zníženie obsahu kyslíka spôsobuje definitívny tlakový rozdiel, ktorý sa meria snímačom tlaku. Praktické a jednoduché použitie!
Riedenie – BSK
Meranie BSK podľa normy EN 1899...
Fotometrická metóda spotreby BOD
Test BOD je test s použitím fotometrickej bunky od spoločnosti Merck...