Chlór (voľný a celkový)
Spoločnosť VWR ponúka rôzne alternatívy na meranie voľného a celkového chlóru.
- Kolorimetrická metóda – reagencie DPD pripravené na použitie, testovacie súpravy, kolirimetre a spektrofotometre
- Elektrochemická metóda – jednorazové snímače poskytujú výsledky už za menej ako 1 minútu (nová revolučná metóda). Široký testovací rozsah: od 0,02 mg/l do 10 mg/l
- Titrimetrická metóda, metóda DPD – v súlade s požiadavkami európskej normy EN ISO 7393-1
Colorimetric Method
Colorimetric method with ready-to-use DPD reagents, test kits, colorimeters and spectrophotometers...