Respirácia BOD: autokontroly BOD
Zníženie obsahu kyslíka (spotrebovaný mikroorganizmami) spôsobuje definitívny tlakový rozdiel, ktorý sa meria snímačom tlaku. Praktické a jednoduché použitie!
Aplikácie pre respirometrické metódy BOD
- Respirometrické stanovenie BOD5 odpadovej vody v domácnosti WTW (súčasť spoločnosti Xylem)
- Respirometrické stanovenie BOD5 odpadovej vody znečistenej organickými alebo anorganickými toxínmi, alebo inhibítormi, WTW (súčasť spoločnosti Xylem).
- Kontrola systémov merania BOD podľa normy DIN/ISO 9000 a SLP, WTW (súčasť spoločnosti Xylem)
BOD, OxiTop®-i, WTW
Respirometrický systém merania OxiTop® na meranie pri autokontrole BOD(5) pomocou nezriedených vzoriek (až 4000 mg/l BOD).
BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW
BSK (do 4000 mg/l) a pre všetky respirometrické merania, Bluetooth® pripojenie ktoré je kompatibilné aj s Multi 3630 IDS alebo s 3620 (pH/Cond/DO/Turb)
Snímač BOD, Velp
Respirometrický systém merania na meranie pri autokontrole BOD(5) pomocou nezriedených vzoriek (až 999 mg/l BOD).
Snímač BOD EVO, bezdrôtový, Velp
Správa a hlásenie údajov pomocou bezdrôtového prenosu údajov do exkluzívneho softvéru BODSoft™. 80 vzoriek pri paralelnej analýze, (až 999 mg/l BOD).