Riedenie – BSK
Normalizovaná metóda merania BSK podľa normy EN 1899-1 a DI EN 1899-2 – oficiálna metóda EPA.
- Jednoduchá správa vzorky
- Automatický výpočet BSK
- Schválené agentúrou EPA
Kyslíkový snímač StirrOx G so samočinným miešaním na určenie podielu kyslíka vo fľašiach typu Karlsruhe umožňuje:
- Dosiahnuť konštantný prietok na zaistenie vysokej miery reprodukovateľnosti
- Nevyžaduje sa žiadna kalibrácia nulového bodu
- K okamžitej dispozícii na meranie