Kolóny Accucore na HPLC a UHPLC
Pevné častice jadra umožňujú separácie s vysokou rýchlosťou, vysokým rozlíšením a s výrazne nižšími protitlakmi ako v prípade príslušnej analýzy UHPLC.
Neprekonateľná funkčnosť jadra
  • Kolóny Thermo Scientific Accucore na HPLC a UHPLC sú radom kolón s vysokou rýchlosťou a vysokým rozlíšením, ktorých základom je technológia Core Enhanced Technology
Ďalšia generácia kolón Accucore Vanquish na UHPLC
  • Kombinuje benefity pevného materiálu jadra a zvýšenú chromatografickú účinnosť častíc menších ako 2 µm
Prísna kontrola priemeru častíc
  • Vylepšený proces výberu udržuje distribúciu veľkosti častíc na minime a vytvára kolóny s vysokou účinnosťou
Sortiment produktov