Klinické pracovné postupy
Nové, spoľahlivé a ľahko použiteľné riešenia Thermo Scientific™, ktoré vám pomôžu splniť náročné potreby v každej fáze vašej klinickej analýzy. Máme najkompletnejší sortiment spotrebného materiálu na chromatografiu pre klinický pracovný postup, od prípravy vzoriek až po zabezpečenie a separáciu vzoriek.
Sortiment produktov
Retenčné produkty HyperSep
Reprodukovateľné a čisté extrakcie vzoriek. Univerzálne polymérne materiály na retenciu polárnych, nepolárnych, zásaditých a kyslých liečiv.
Uzávery AVCS a fľaštičky SureStop
Odstraňujú subjektívny faktor pri dosahovaní optimálnej kompresie pri utesnení fľaštičky. Zlepšujú analytické výsledky a znižujú mieru chýb analýzy, ktoré sú dôsledkom odparovania rozpúšťadla v nesprávne utesnených fľaštičkách.
Produkty SOLA (kazety a platne)
Produkty Thermo Scientific™ SOLA™ ponúkajú výnimočné funkčné charakteristiky na biologickú analýzu v porovnaní s konvenčným SPE, vďaka novátorskému dizajnu bez frít...
Kolóny Accucore na HPLC a UHPLC
Pevné častice jadra umožňujú separácie s vysokou rýchlosťou, vysokým rozlíšením a s výrazne nižšími protitlakmi ako v prípade príslušnej analýzy UHPLC.
Webseal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.