Kolóny Avantor® ACE® na HPLC a UHPLC
Spoločnosť Avantor® vyrába sortiment ultra-inertných UHPLC/HPLC kolón Avantor® ACE®. Fázy Avantor® ACE® prinášajú najnovší vývoj vo výrobe stacionárnych fáz LC, vďaka čomu ponúkajú pracovníkom v chromatografii viac možností alternatívnej selektivity bez nutnosti robiť kompromisy medzi stabilitou a robustnosťou.
LC fázy Avantor® ACE® sú špeciálne určené na pomoc pri riešení náročných chromatografických úloh a zahŕňajú jedinečné fázy C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 a SuperPhenylHexyl, ako aj široký sortiment fáz 100 Å a 300 Å. Objavte, ako vám selektivity Avantor® ACE® môžu pomôcť riešiť náročné chromatografické úlohy. Avantor® ACE® – prvotriedne LC kolóny.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Súpravy Avantor® ACE® na vývoj metodík
Súpravy Avantor® ACE® na vývoj metodík (MDK) sú určené na maximálne zvýšenie selektivity a ponúkajú výkonný a spoľahlivý prístup k vývoju metodík UHPLC/HPLC. Fázy Avantor® ACE® sú založené na ultra-inertnom silikáte vysokej účinnosti a prinášajú najnovší vývoj vo výrobe stacionárnych fáz LC, vďaka čomu ponúkajú chromatografom viac možností alternatívnej selektivity bez nutnosti robiť kompromisy medzi stabilitou a robustnosťou.
Avantor® ACE® HILIC
Kolóny ACE® HILIC sú určené špeciálne na aplikácie HILIC a sú zvlášť užitočné na separáciu polárnych analytov. Tieto kolóny sú k dispozícii v našich vlastných troch fázach HILIC (HILIC-A, HILIC-B a HILIC-N) určeným na to, aby chromatografom umožnili dosiahnuť reprodukovateľné a úspešné separácie HILIC pomocou systematického prístupu k vývoju metodík.
Avantor® ACE® Method Development Kits with Chromsword® Method Development Software
Solve HPLC method development challenges systematically and efficiently – using Avantor® ACE columns and Chromsword 5.1 Lite method development software. The Avantor® ACE ChromSword Method Development Kit includes 6 alternative selectivity Avantor® ACE phases, a copy of Chromsword 5.1 Lite offline with a 6-month activation licence and a wealth of technical information and support – the perfect combination to introduce an improved method development protocol for your laboratory.
Vedomostná zóna Avantor® ACE®
Sme chromatografický tím určený na vývoj riešení, ktoré spĺňajú požiadavky našich kolegov v oblasti chromatografie pracujúcich vo farmaceutických a biotechnologických spoločnostiach, na univerzitách, v nemocniciach, výskumných ústavoch, vládnych agentúrach, ako aj v sektoroch životného prostredia a riadenia procesov.
Získali sme jedinečnú reputáciu kvôli vynikajúcej kvalite a výhodným cenám našich produktov spolu s odbornou technickou podporou a servisom po uskutočnení predaja.
Vo vedomostnej zóne Avantor® ACE® sa s vami radi podelíme o tieto poznatky.
Stiahnite si kompletného sprievodcu aplikáciami Avantor® ACE® | Obráťte sa na technickú podporu |