Manuálne pipetovacie systémy
Predstavujeme nové pipety Finnpipette F1 a F1-ClipTip
Evolúcia kvality pipetovania spravila obrovský krok vpred – vďaka vašej cennej spätnej väzbe. Každý návrh sa pretransformoval do kľúčovej vlastnosti, ktorá zlepší vašu bezpečnosť v laboratóriu.
  • Tiché nastavenie objemu bez námahy s vynaloženou silou, ktorá je o viac ako 50 % menšia v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi.
  • Ovládač na nastavenie objemu s textúrou a voliteľný pásik na rukoväti zlepšujú uchopenie.
  • Menšia sila potrebná na pipetovanie znižuje riziko vzniku zranenia spôsobeného opakovaným namáhaním (RSI) bez zhoršenia kvality výsledkov.
Zvýšte výkon a pohodlie na výnimočnú, novo definovanú úroveň.
Manuálne pipetovacie systémy ClipTip
Pipety Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ transformujú denné pipetovanie inovatívnou západkovou technológiou Thermo Scientific ClipTip, ktorá zabezpečuje dokonalé utesnenie na každom kanáli, pričom na nasadenie a uvoľnenie špičky je potrebná minimálna sila. Po pripojení sú špičky pevne zaistené a neuvoľnia sa ani nespadnú bez ohľadu na tlak pri aplikácii.
Manuálne pipetovacie systémy Finnpipette
Svojim ľahkým dizajnom v kombinácii s minimálnou silou potrebnou na nasadenie a uvoľnenie špičiek ponúkajú pipety Thermo Scientific Finnpipette™ F1 vynikajúcu ergonómiu a výkon. Modely pipiet Finnpipette F2 sú sterilizovateľné v autokláve a materiály najvyššej kvality poskytujú trvanlivosť aj pri najnáročnejších aplikáciách. Výberom zo širokej ponuky pipetových špičiek Finntip™ Flex alebo Finntip dosiahnete ideálny výkon.