Špičky pre automatizované systémy na manipuláciu s kvapalinami
Stovky automatizačných špičiek Thermo Scientific™ sme navrhli tak, aby boli vhodné pre viac ako 50 pracovných staníc a variácií pipetovacích hláv, a sme si istí, že nájdete medzi nimi špičky, ktoré svojou presnosťou zvýšia efektivitu.
Tieto špičky prechádzajú prísnou kontrolou kvality na zabezpečenie konzistencie, ktorej dôsledkom je mimoriadna rovnosť špičiek a nízky variačný koeficient v rozsahu od 1 % do 3 %. Najprísnejšie výrobné špecifikácie zaisťujú, že naše špičky dodržiavajú tolerancie o 400 % lepšie ako štandardné pipetové špičky.
Špičky Thermo Scientific pre automatizované platformy Beckman na manipuláciu s kvapalinami
  • Špičky sú validované na aktuálnej pracovnej stanici, pre ktorú je špička vytvorená
  • Dostupné sterilné, nesterilné, sterilné s filtrom, so širokým otvorom a nízkou retenciou
  • Predĺženie špičky je kompatibilné s platňami s 96 a 384 hlbokými jamkami
Automatizačne špičky Thermo Scientific pre automatizované platformy Tecan na manipuláciu s kvapalinami
  • Vodivá možnosť zvyšuje výkon pipetovania
  • Špičky sú validované na aktuálnej pracovnej stanici, pre ktorú je špička vytvorená
  • 20 μl špičky zvyšujú presnosť pipetovania malých objemov minimalizáciou kompresného priestoru
Automatizačne špičky Thermo Scientific pre robotické automatizované platformy PerkinElmer/Packard na manipuláciu s kvapalinami
  • Vodivá možnosť zvyšuje výkon pipetovania
  • Zvýšená presnosť pre náročné testy viacnásobného dávkovania
  • Špičky sú validované na aktuálnej pracovnej stanici, pre ktorú je špička vytvorená
Špičky Thermo Scientific pre automatizované platformy Agilent na manipuláciu s kvapalinami
  • Nízky variačný koeficient
  • Dostupné nesterilné, sterilné alebo sterilné s filtrom
  • Validované na aktuálnej pracovnej stanici, pre ktorú je špička vytvorená
Špičky Thermo Scientific pre automatizované platformy Eppendorf na manipuláciu s kvapalinami
  • Nízky variačný koeficient
  • Dostupné nesterilné, sterilné alebo sterilné s filtrom
  • Validované na aktuálnej pracovnej stanici, pre ktorú je špička vytvorená
Špičky Thermo Scientific pre iné automatizované platformy na manipuláciu s kvapalinami
Špičky pre:
  • Univerzálne systémy Qiagen
  • Systémy molekulárnych zariadení
  • Pracovné stanice Caliper/Zymark na manipuláciu s kvapalinami
  • Pipetovacie systémy BioTek
  • Automatizované platformy Thermo Scientific na manipuláciu s kvapalinami