Univerzálne pipetové špičky
Pipetové špičky Thermo Scientific™ ART™ poskytujú kompletný výber bariérových špičiek, špičiek bez filtra a špeciálnych špičiek. Nikdy nebolo ľahšie nájsť špičku prakticky pre akúkoľvek pipetu alebo aplikáciu vo vašom laboratóriu. Všetky zabezpečujú overenú kvalitu, výkon a spoľahlivosť značky ART, ktorá sa opiera o najprísnejšie normy a celosvetovú podporu spoločnosti Thermo Scientific.
Od bariérových špičiek a špičiek bez filtra s objemom 10 μl až 10 ml po špeciálne výrobky s plnením gélu a širokým otvorom – každá špička je certifikovaná a spĺňa najprísnejšie priemyselné normy na presnosť a priehľadnosť výliskov a sú certifikované na neprítomnosť DNázy, RNázy a pyrogénov. A každá spĺňa presné špecifikácie príslušného výrobcu značky pipiet.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Bariérové špičky Thermo Scientific ART™
Samotesniaca bariéra Thermo Scientific™ ART™ poskytuje 100 % ochranu pred kontamináciou aerosólmi a kvapalinami. Kompletná ponuka produktov vrátane možností balenia na stojane a doplňovania ako aj špeciálnych špičiek s plnením gélu, predĺžením, ochranou pred rozpúšťadlami a širokými pórmi vám zjednoduší výber špičky prakticky pre akúkoľvek pipetu alebo aplikáciu v laboratóriu. Vďaka pokročilej technológii nízkej retencie dokáže vnútorný hydrofóbny povrch špičky ART™ s nízkou retenciou významne obmedziť stratu vzorky v dôsledku adhézie a maximalizovať výťažnosť vzorky.
Špičky bez filtra Thermo Scientific ART™
Kompletný výber špičiek bez filtra a špeciálnych špičiek zabezpečuje overenú kvalitu, výkon a spoľahlivosť značky ART™. Špičky bez filtra ART™ sú ideálnou voľbou pre každú pipetu alebo aplikáciu v laboratóriu. Dostupné sú ako špeciálne špičky s plnením gélu, predĺžením, širokými pórmi a nízkou retenciou ako aj s možnosťou balenia na stojane, doplňovania alebo hromadného balenia.