Súpravy na vizuálne farbenie
Spoločnosť VWR ponúka širokú škálu rôznych protokolov, počnúc súpravami na testovanie jednotlivých parametrov, ako sú napríklad súpravy Aquamerck®, Microquant® a Aquaquant® na rýchle a semikvantitatívne analýzy, až po kompaktné laboratóriá, merania prostredníctvom komparátorov a farieb platničky (norma EN ISO 7887, časť 4/APHA).
Výhody používania rýchlych testovacích prúžkov:
- Praktické na okamžité použitie
- Ilustrované pokyny na jednoduché vykonanie potrebného postupu
- Meracie pásma orientované na aplikáciu
- Vynikajúce farebné stupnice a vysokokvalitné komparátory poskytujú spoľahlivé výsledky
- Dlhá skladovateľnosť
- Nízke náklady na analýzu
Sortiment produktov
Mquant®
Merkoquant® test strips, the mobile lab for semi-quantitative determination of ions and compounds...
Aquamerck®
Aquamerck® has a medium concentration range...
Aquaquant®
Aquaquant® has a very low to medium concentration range...