Teplota: meranie – záznam – akreditované služby
Okrem rozsiahleho sortimentu zariadení na meranie alebo zaznamenávanie teploty spoločnosť VWR ponúka aj rozmanitý sortiment služieb na monitorovanie a akreditovanú kalibráciu.
Ďalšie informácie a sortiment produktov nájdete nižšie.
Kompletný prehľad všetkých aplikácií na meranie teploty a vlhkosti, od prúžkov až po pokročilé záznamníky údajov, získate po stiahnutí publikácie HSG.
Sortiment produktov
Iba meranie teploty, -50 °C až +70 °C
- So sondou, fľaštičkovou sondou alebo na meranie okolitej teploty
- Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-1 °C
Meranie teploty, s alarmom, -50 °C až +70 °C
- So sondou, fľaštičkovou sondou alebo na meranie okolitej teploty
- Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-1 °C
Meranie teploty, pomocou rádiového signálu, -30 °C až +70 °C
- S fľaštičkovou sondou
- Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-1 °C
Vysoko presné meranie teploty, s alarmom, -50 °C až +70 °C
- So sondami, fľaštičkovými sondami
- Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť +/-0,1 °C
Zaznamenávanie údajov o teplote, ideálne pri preprave, -35 °C až +50 °C
- Bez sondy
- Rozlíšenie: 0,1 °C, presnosť: +/-0,2 °C
- S podstavcom a káblom alebo rozhraním Bluetooth
Vysoko presné zaznamenávanie údajov teploty, -50 °C až +70 °C
- So sondami, fľaštičkovými sondami
- Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,25 °C
- Pamäť na 1 000 000 údajov
Vysoká presnosť, zaznamenávanie údajov teploty, -90 °C až +105 °C
- So sondami
- Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,2 °C a 0,1 °C
- Pamäť na 1 000 000 údajov
Vysoko presné zaznamenávanie údajov o teplote, -200 °C až +105 °C
- So sondami
- Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,2 °C a 0,1 °C
- Pamäť na 1 000 000 údajov
Bezdrôtové zaznamenávanie údajov teploty, Sense Anywhere, -200°C to + 200°C
- Bez sond
- Rozlíšenie: 0,01 °C, presnosť: +/-0,15 °C
- V reálnom čase, cloudový systém
Akreditovaná kalibrácia všetkých vašich teplomerov a záznamníkov údajov
Služby kalibrácie teplotných zariadení, ako sú teplomery, záznamníky údajov, bloky a kúpele, akreditované podľa normy ISO17025 bez ohľadu na značku.
Vaše výhody
- Schválená kvalita
- Podrobná dokumentácia procesu
- Všetky značky a modely
- Odvodený od štandardu NIST
- Certifikát o kalibrácii ISO 17025
- Systém pripomienkovača času
- Možnosť kombinácie s kalibráciou vlhkosti