Mrazničky
Všetky tvary, veľkosti a teploty s dôležitými spoločnými vlastnosťami – bezpečnosťou a presnosťou.
Vybrané produkty
VWR ULT policové mrazničky
Skvelá hodnota za vaše peniaze – Navrhnuté pre ochranu vzoriek a jednoduché použitie. Vyberte si zo štyroch modelov s teplotou -86 ° C alebo dvoch modelov s teplotou -40 ° C. Štyri vnútorné dvere znižujú stratu studeného vzduchu a zlepšujú obnovenie teploty po otvorení dverí.
Zistite viac
Thermo Scientific ULT policové mraziace boxy, séria TSX
Ponúkame kompletný balík vysokokvalitných produktov z oblasti kryokonzervácie napr. ULT mrazničky, stojany, kryoboxy, kryoskúmavky a podporné produkty, ako sú dataloggery a teplomery.
Zistite viac
Truhlicové ULT mraziace boxy
Skvelá hodnota za vaše peniaze - Určené na ochranu vzoriek a jednoduché použitie. Vyberte si z troch modelov s teplotou -86 ° C. Vnútorné veko z polystyrénu znižuje straty studeného vzduchu a zlepšuje obnovu teploty po otvorení dverí.
Zistite viac
Úvahy pred nákupom mraziaceho boxu
  • Aké vzorky potrebujete skladovať?
  • Pri akej teplote potrebujete skladovať vzorky?
  • Koľko vzoriek potrebujete skladovať?
  • Uprednostňujete policovú alebo truhlicovú mrazničku?
  • Akú kapacitu potrebujete?
  • Je najdôležitejšia úspora energie alebo je to nákupná cena?
  • Je potrebné ďalšie príslušenstvo, systém zálohovania, záznamník atď.?
  • Potrebujete dokumentovať teplotu? Datalogging?
  • Potrebujete stojany a boxy?
  • Potrebujete inštaláciu? Potrebujete IQ / OQ / PQ?
Vyžiadať cenovú ponuku
Celkový výber mrazničiek
Naša kompletná ponuka mrazničiek ...
Mraziace boxy
Technické služby
Pomáhame vám udržať vaše laboratórium v súlade a v prevádzke
Rozsiahle oddelenia služieb spoločnosti VWR a sieť akreditovaných poskytovateľov služieb ISO 9001 / IEC17025 nám umožňuje byť vašim jediným kontaktným miestom pre všetky potreby služieb. Pre náš kompletný sortiment mrazničiek ULT môžeme ponúknuť:
  • Inštalácia: Po zakúpení alebo po sťahovaní môžeme nainštalovať vaše zariadenia a urobiť všetky potrebné kroky kalibrácie, kvalifikácie a certifikácie.
  • Kvalifikácia a validácia (IQ / OQ / PQ): Kvalifikujte svoje zariadenie a overte svoje systémy / procesy na vytvorenie a udržanie súladu.
  • Oprava: Odborná a certifikovaná oprava.
  • Zmluvy o službách: Pre preventívnu údržbu, plný servis a predĺženú záruku
  • Správa zariadení: náš najnovší softvér VEM založený na technológii cloud vám pomôže spravovať všetky vaše zariadenia a nástroje. Nie je potrebné premýšľať o dátumoch splatnosti údržby alebo o ručnom spracovaní objednávok.
Zaujala vás naša ponuka? Navštívte stránku vwr.com/eis, kde sa dozviete viac o našich zariadeniach a službách k prístrojom alebo nás kontaktujte prostredníctvom mailu: services@avantorsciences.com.