Inkubátory s chladením
Vybrané produkty
Inkubátory s chladením a Peltierovou technológiou, rad INCU-Line® ILPR
Inkubátory s chladením a Peltierovou technológiou disponujú výnimočnou teplotnou stabilitou a rovnomernosťou. Sú energeticky efektívne a šetrné voči životnému prostrediu, pričom majú nízku úroveň hluku a fungujú takmer bez vibrácií, keďže neobsahujú žiadny kompresor… šetria vaše peniaze aj našu planétu!