Chladničky
Antistatická laboratórna chladnička Liebherr MediLine, ATEX, LKexv
S funkciou núteného chladenia vzduchom a elektronickým regulačným systémom, ktoré zaručujú teplotnú konzistentnosť a rovnomerné rozloženie teploty. Navrhnutá špeciálne na skladovanie výbušných a vysoko horľavých látok.
Laboratórne chladničky MediLine na umiestnenie pod stôl, Compact, LKUv
Modely na umiestnenie pod stôl sú 820 mm vysoké a hodia sa takmer pod každý laboratórny stôl. Systém núteného chladenia vzduchom a presný elektronický regulačný systém zaručujú vysokú teplotnú konzistentnosť a rovnomerné rozloženie teploty.
Laboratórna chladnička/mraznička MediLine s antistatickým interiérom, ATEX, LCexv
Chladnička/mraznička s antistatickým interiérom na skladovanie výbušných a vysoko horľavých látok.
Kompletný sortiment chladničiek
Kompletný sortiment chladničiek od spoločnosti VWR na tomto mieste.