Skúmavky na vzorky VWR® OmniTop Sample Tubes®
Nové riešenie od divízie biologického spracovania spoločnosti VWR
Každá biofarmaceutická výroba vyžaduje časté odbery vzoriek počas procesu na potvrdenie integrity produktu a súlad s predpismi. Aby sa to dosiahlo, musí sa vykonať presný odber vzorky, ktorá kompletne reprezentuje vyrábaný produkt. Ako to však môžu naši zákazníci vykonať rýchlo, s nízkymi nákladmi a bez rizika zavedenia kontaminácie?
- Skúmavky na vzorky OmniTop Sample Tubes® sú vhodnou pomôckou, ktorá umožňuje prenosy malých objemov a odber vzoriek v uzavretom systéme
- Na použitie so stolnými, s pilotnými výrobnými a produkčnými bioreaktormi
- Predsterilizované, na jednorazové použitie
- K dispozícii jednotlivo balené alebo vo viacnásobnej konfigurácii
- Pozrite si nižšie uvedené video s krátkou ukážkou