Zoznámte sa s testo 440 – multifunkčným prístrojom na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a IAQ
Spĺňa vaše najvyššie štandardy kontroly rýchlosti prúdenia vzduchu a kvality vzduchu v interiéri (IAQ)
°C – - °F - CO2 – CO - %rF –%rH - fpm - m/s – hPa – Lux
Predstavte si, že jednorazovo investujete do prístroja na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a IAQ, a neskôr ho jednoducho a ľahko rozšírite, aby vyhovoval vašim vlastným aplikáciám.
Tento prístroj vám bude spoľahlivo slúžiť v súlade s najprísnejšími normami ohľadom bezpečnosti a kontroly kvality.
• Jediný prístroj uspokojí všetky dôležité požiadavky na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a IAQ
• Koncepcia intuitívnej bezdrôtovej sondy, rýchla a jednoduchá výmena hlavy digitálnej sondy
• Najvyššia dostupnosť produktov- digitálne sondy možno kalibrovať bez prístroja
• Presné meranie prietoku vzduchu v odsávačoch výparov v laboratóriu podľa normy DIN EN 14175-3/-4
• Vysoko presné merania špeciálne na použitie v čistých priestoroch
testo 440
Laboratórny kit
Testo 440 na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a kvality vzduchu v interiéri (IAQ) s internou pamäťou a funkciou exportu dát. Dodáva sa so sondou PT1000 s povrchovou úpravou proti agresívnym médiam a základným púzdrom.
Súprava na meranie CO2 s Bluetooth
Prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ Testo 440 / – sonda CO2 s Bluetooth, vrátane snímača teploty a vlhkosti / základný kufrík na testo 440 a 1 sondu
Súprava na meranie vlhkosti s Bluetooth
Prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ Testo 440 / – sonda na meranie vlhkosti a teploty s Bluetooth / základný kufrík na testo 440 a 1 sondu
Súprava Lux
Prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ Testo 440 / – sonda CO2 s Bluetooth, vrátane snímača teploty a vlhkosti / základný kufrík na testo 440 a 1 sondu
Súprava s vyhrievaným drôtom
Prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ Testo 440 / – sonda CO2 s Bluetooth, vrátane snímača teploty a vlhkosti / základný kufrík na testo 440 a 1 sondu
Súprava s vrtuľou 16 mm
Prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ Testo 440 / – sonda CO2 s Bluetooth, vrátane snímača teploty a vlhkosti / základný kufrík na testo 440 a 1 sondu
Súprava s vrtuľou 100 mm s Bluetooth
Prístroj na meranie rýchlosti vzduchu a IAQ Testo 440 / – sonda CO2 s Bluetooth, vrátane snímača teploty a vlhkosti / základný kufrík na testo 440 a 1 sondu