Produkty VWR
Cirkulátory s chladením VWR
Tieto cirkulátory s chladením predstavujú spoľahlivý spôsob regulácie teploty kvapalín v otvorených nádržiach alebo uzatvorených slučkových systémoch, šetrný voči životnému prostrediu, ktorý šetrí vodu
Chladiace cirkulačné kúpele VWR s regulátorom teploty MX
Kúpele z nehrdzavejúcej ocele s regulátorom teploty MX s jednoduchou obsluhou. Môžu sa používať aj na externú cirkuláciu s uzavretým regulačným obvodom. Technológia Cool Command™ reguluje intenzitu potrebného chladenia, čím šetrí energiu
Ohrevné cirkulátory VWR
Cirkulačné kúpele z nehrdzavejúcej ocele s moderným programovateľným alebo moderným digitálnym regulátorom teploty. Čerpadlo s variabilnými otáčkami s externou cirkuláciou a možnosťou regulácie teploty.
Chladiace/ohrevné cirkulátory VWR
Cirkulačné kúpele z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou výberu moderného programovateľného alebo moderného digitálneho regulátora teploty. Čerpadlo s variabilnými otáčkami s externou cirkuláciou a možnosťou regulácie teploty.