Produkty Lauda
Cirkulačné chladiče Lauda, Microcool
Do sortimentu cirkulačných chladičov patrí päť kompaktných modelov, ktoré poskytujú chladiaci výkon od 0,25 do 1,2 kW na externé aplikácie. Tieto zariadenia sú ideálne na použitie tam, kde je potrebné spoľahlivo a rýchlo rozptýliť teplo.
Ohrevné termostaty Lauda s priehľadnými kúpeľmi, ECO
Prístroje ECO s priehľadnými plastovými kúpeľmi umožňujú viditeľnosť testovacích vzoriek, ktoré vyžadujú sledovanie. Prepínač prietoku na reguláciu prietoku medzi internou a externou cirkuláciou.
Chladiace/ohrevné cirkulačné termostaty Lauda, termoelektrické, LOOP
Do sortimentu produktov LOOP patria aj dva termoelektrické cirkulačné termostaty na externú reguláciu teploty. Regulácia teploty bez chladiaceho média pomocou Peltierovej technológie