Chladiace a ohrevné cirkulátory
Chladiace/ohrevné cirkulátory VWR
Cirkulačné kúpele z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou výberu moderného programovateľného alebo moderného digitálneho regulátora teploty. Čerpadlo s variabilnými otáčkami s externou cirkuláciou a možnosťou ovládania teploty. 
Chladiace a ohrevné termostaty Huber, nehrdzavejúca oceľ, Ministats®
Kompaktné rozmery umožňujú termostaty Ministats® umiestniť do tých najmenších priestorov. Používajú sa hlavne pri externých aplikáciách, avšak otvor kúpeľa umožňuje aj umiestnenie predmetov do kúpeľa termostatu. 
Chladiace/ohrevné cirkulačné termostaty Lauda, termoelektrické, LOOP
Do sortimentu produktov LOOP patria aj dva termoelektrické cirkulačné termostaty na externú reguláciu teploty. Regulácia teploty bez chladiaceho média pomocou Peltierovej technológie
Chladiace/ohrevné cirkulátory Grant, séria LT ecocool™
Ekologicky šetrné chladiace/ohrevné cirkulačné kúpele s intuitívnym používateľským rozhraním. Ideálne na externé aplikácie vo farmaceutickej oblasti, vzdelávacej oblasti, priemyselnej oblasti a oblasti biológie. 
Chladiace/ohrevné cirkulátory Julabo, séria CORIO™ CD-F
Ovládač CORIO CD je moderný prístroj s profesionálnou technológiou na náročné aplikácie, ktorý sa môže použiť na reguláciu teploty pri interných a externých aplikáciách.