Rozpúšťadlá PESTINORM® SUPRA TRACE na analýzu pesticídov a organických stopových látok
PESTINORM® SUPRA TRACE – univerzálne rozpúšťadlo pre všetky aplikácie
Jedenásť rozpúšťadiel s vysokou čistotou pre všetky analýzy organických vzoriek a citlivé detekčné metódy (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Veľmi vysoká čistota (> 99,9 % analýzy), spoľahlivosť
- Jedno univerzálne rozpúšťadlo na všetky vzorky a citlivé detekčné metodiky
- Špecifikovaný retenčný časový rozsah pre ECD je väčší (takže je možné spoľahlivo detegovať aj látky s nízkym bodom varu)
- Všetky detekčné metódy sú uvedené v špecifikáciách
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
2-propanol | 2,5 l | 85391.320E | |||
Acetón | 2,5 l | 85384.320E | |||
Cyklohexán | 2,5 l | 85385.320E | |||
Dichlórmetán | 2,5 l | 85386.320E | |||
Etylacetát | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanol | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-heptán 99 % | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-hexán 95 % | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-hexán 99 % | 2,5 l | 85390.320E | |||
Technický benzín 40 – 60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Toluén | 2,5 l | 85393.320E |