Sekundárne referenčné štandardy na plynovú chromatografiu
Široký sortiment 24 rozličných sekundárnych referenčných štandardov na GC na rôzne chromatografické a analytické aplikácie. Použitie sekundárnych a pracovných štandardov, ktoré sú zavedené podľa príslušných primárnych štandardov podľa FDA, USP a EP.
- Profil čistoty a špecifickej nečistoty stanovený pomocou GC-MS (zaznamenané v analytickom certifikáte)
- Analýza nad 99,9 %
- Cenovo efektívna alternatíva k primárnym štandardom liekopisu
- Dostupné v 100 ml sklenenej fľaši
- Údaje o sledovateľnosti konkrétnej aktuálnej šarže primárneho štandardu
Popis | Bal. | Kat. č. | Akciová cena | Množstvo | |
---|---|---|---|---|---|
Acetón, štandard pre GC | 100 ml | 85653.180E | |||
Acetonitril, štandard pre GC | 100 ml | 85654.180E | |||
Butylacetát, štandard pre GC | 100 ml | 85655.180E | |||
Cyklohexán, štandard pre GC | 100 ml | 85656.180E | |||
1,2-dichlóretán, štandard pre GC | 100 ml | 85657.180E | |||
Dichlórmetán (DCM), stabilizovaný štandard pre GC | 100 ml | 85658.180E | |||
Diizopropyléter, stabilizovaný štandard pre GC | 100 ml | 85659.180E | |||
N,N-dimetylacetamid, štandard pre GC | 100 ml | 85661.180E | |||
N,N-dimetylformamid, štandard pre GC | 100 ml | 85662.180E | |||
Dimetylsulfoxid (DMSO), štandard pre GC | 100 ml | 85663.180E | |||
1,4-dioxán, stabilizovaný štandard pre GC | 100 ml | 85664.180E | |||
Etanol, štandard pre GC | 100 ml | 85665.180E | |||
Etylacetát štandard pre GC | 100 ml | 85666.180E | |||
n-heptán, štandard pre GC | 100 ml | 85667.180E | |||
n-hexán, štandard pre GC | 100 ml | 85668.180E | |||
Izobutylmetylketón, štandard pre GC | 100 ml | 85673.180E | |||
Metanol, štandard pre GC | 100 ml | 85670.180E | |||
Metyletylketón (butanón), štandard pre GC | 100 ml | 85672.180E | |||
1-propanol, štandard pre GC | 100 ml | 85675.180E | |||
2-propanol, štandard pre GC | 100 ml | 85676.180E | |||
tert-butyl metyléter, štandard pre GC | 100 ml | 85671.180E | |||
2,2,4-trimetylpentán, štandard pre GC | 100 ml | 85674.180E | |||
Tetrahydrofurán (THF), štandard pre GC | 100 ml | 85677.180E | |||
Toluén, štandard pre GC | 100 ml | 85678.180E |