Filtrácia mobilnej fázy Solvac
![]() |
Filtrácia mobilnej fázy Solvac je mimoriadne dôležitým prostriedkom na zabezpečenie kvality a reprodukovateľnosti vašich výsledkov prostredníctvom odstránenia častíc a plynu a stabilizácie základnej línie. Jednoducho použiteľné zariadenie poskytuje obrovské časové, nákladové a bezpečnostné vylepšenia v porovnaní s tradičným filtračným laboratórnym sklom. |
Aplikácie
- Odstraňovanie kontaminujúcich častíc z mobilnej fázy alebo iných roztokov
- Odplyňovanie rozpúšťadiel a roztokov mobilnej fázy
- Eliminujte potrebu prelievania a čakania na prefiltrovanie
Výhody
- Univerzálny dizajn kompatibilný s väčšinou HPLC fliaš, baniek a nádob, ktorý eliminuje dodatočné kroky umývania baniek a prenášania rozpúšťadla mobilnej fázy z banky do zásobníka
- Nasáva priamo z HPLC fliaš s rozpúšťadlami. Nižšia pravdepodobnosť rozliatia agresívnych rozpúšťadiel ako v prípade sklenených lievikov alebo jednorazových nádob.
![]() |
![]() |
![]() |
Krok 1 | Krok 2 | Krok 3 |
Spôsob použitia:
- Základňu umiestnite na zbernú nádobu s tesnením umiestneným na okraji nádoby. Vákuovú hadičku zo zdroja vákua pripojte k adaptéru portu vákua umiestnenom na boku krycej základne. Membránu umiestnite na čistý suchý držiak filtra.
- Vstupnú napájaciu hadičku pripojte k zúženému vstupu na hornom kryte. Horný kryt umiestnite na kryciu základňu, aby sa membrána bezpečnej utesnila. Napájaciu hadičku umiestnite do rozpúšťadla, ktoré sa má filtrovať.
- Zapnite vákuum a pevne držte kryt filtra SolVac, až kým sa nevytvorí úplne vákuum. Keď sa dosiahne požadované vákuum a systém bude „aktívny“, otvorte palcovú svorku, aby ste spustili filtrovanie. Pokračujte vo filtrácii, až kým sa celý objem rozpúšťadla neodsaje alebo sa zberná nádoba nenaplní.