Nie všetky striekačkové filtre sú rovnaké
Umožnite svojím vzorkám VIP starostlivosť od spoločnosti Pall Laboratory
Nový univerzálny wwPTFE (vodou riediteľný polytetrafluóretylén) z laboratórií spoločnosti Pall vyčnieva z radu Táto inovatívna membrána vám poskytuje istoty a záruky, ktoré potrebujete na zabezpečenie bezproblémovej analýzy. Vysoké prietoky a zvýšená priepustnosť pri všetkých typoch vzoriek od vodných až po agresívne roztoky na báze organických rozpúšťadiel, minimalizácia validačných prác a zjednodušenie komplexných laboratórnych pracovných postupov.
Nový triekačkový filter One™ je prémiový striekačkový filter (PSF), ktorý prekonáva očakávania a predlžuje životnosť kolóny HPLC až 52-krát! Striekačkový filter, ktorý vám ušetrí čas a peniaze vďaka viacvrstvovému predfiltru, ktorý zabezpečuje až o 30 % vyššiu priepustnosť a vyššie prietoky.
- Acrodisc One predlžuje životnosť HPLC kolóny až 52-krát
- Jedinečný dizajn PSF spoločnosti Pall umožňuje vyššiu efektivitu filtračnej oblasti, než akú dosahujú tradičné 25 mm striekačkové filtre, až o 30 % vyššiu priepustnosť a prietoky až 150 ml.
- K dispozícii aj s asymetrickým viacvrstvovým predfiltrom GxF pre vyššiu kapacitu zachytávania častíc v ťažko filtrovateľných vzorkách
- 13 mm striekačkový filter Acrodisc® v konfigurácii Minispike ponúka malé zadržiavanie a jednoduchú filtráciu do injekčných liekoviek na automatický odber vzoriek
- Certifikovaná nízka úroveň UV absorbujúcich extrahovateľných látok pre presnú analýzu HPLC/UHPLC
- Pre vodné aj agresívne roztoky na báze organických rozpúšťadiel
Pre vyšší výkon – dizajn Acrodisc One PSF
Stiahnite si technickú príručku, v ktorej nájdete podrobnosti o správnom výbere striekačkového filtra, predĺžení životnosti kolóny alebo vyhľadávaní extrahovateľných látok a väzbe liekov. |
Objednajte si vzorku zdarma a vyskúšajte si to sami: |
||
Prezrite si sortiment výrobkov wwPTFE, kde nájdete všetko, čo potrebujete k príprave vzoriek a rozpúšťadiel HPLC a UHPLC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Centrifugačné zariadenia | Filtračné doštičky | Membránové disky | Filtrácia mobilnej fázy |