Pall-Vengeri sú tu – súboj sa začal!
MicroFunnel pomáha minimalizovať riziko falošne negatívnych výsledkov a potenciálnej reklamácie produktov s niekoľkými zaujímavými výhodami. Po prvé, jeho stupnice sú na vonkajšej strane lievika, nie na vnútornej strane, čo znamená, že mikroorganizmy vo vzorke sa nezachytia, čo by inak mohlo spôsobiť falošne negatívne výsledky. Ďalej je to funkcia „Easy Squeeze“, ktorá nielenže uľahčuje život laboratórnym technikom pri prístupe k membráne, ale znižuje aj riziko roztrhnutia membrány a chráni membránu. Po filtrácii je možné spodnú časť odstrániť, vstreknúť s médiom a priamo inkubovať, čím sa eliminuje potreba odstrániť membránu a platňu!
Pre tých, ktorí potrebujú flexibilitu – lievik Sentino je jednorazový a môže sa použiť na nanášanie rovnakej testovacej vzorky na viaceré odlišné médiá, čo šetrí čas a peniaze!
Požiadať o demo zdarma Požiadať o vzorku zdarma
Mikrobiologické membrány Pall tiež minimalizujú šance falošne negatívnych výsledkov pomocou membránovej technológie, ktorá maximalizuje mikrobiálnu výťažnosť. Okrem toho majú aj bodkované línie matrice mriežky, ktoré neinhibujú rast kolónií v porovnaní s pevnými značkami.
Nová mikrobiologická aparatúra Pall optimalizuje testovanie bez straty čistoty. Dá sa ľahko úplne rozdeliť na čistenie a sterilizáciu v autokláve a jej modularita zaručuje, že dokonca aj jej 6 častí sa môže zmestiť do štandardného stolného autoklávu. Jej dizajn eliminuje aj spätný tok a prebublávanie. Tieto veci pomáhajú minimalizovať riziko krížovej kontaminácie a falošne pozitívnych výsledkov, ktoré by inak mohli viesť k opätovnému testovaniu, opätovnému spracovaniu alebo horšiemu – vyradeniu dokonale dobrej šarže produktu!
Z hľadiska použiteľnosti je aparatúra extrémne ľahko použiteľná a môže sa dokonca nastaviť na použitie vľavo alebo vpravo od vákuového čerpadla, čím sa laborantovi uľahčí život. Dávkovač Sentino pre membrány, čerpadlo Sentino na testovanie bez podtlaku a celý sortiment Sentino sú navrhnuté s ohľadom na pracovný postup a použiteľnosť – čo vašim laborantom uľahčuje život!
Vyhrali ste, alebo budú nezvyčajní podozriví aj naďalej spôsobovať zmätok v mikrobiologických laboratóriách kontroly kvality?