Inteligentné digitálne snímače (IDS) na meranie v náročných environmentálnych podmienkach, WTW, značka Xylem
MPP IDS – digitálne multiparametrové (až tri hlavné parametre) hĺbkové sondy so zabudovaným hĺbkovým meraním na použitie pri profilovom meraní
- Hĺbkové meranie pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka, turbidity; meranie až troch hlavných parametrov súčasne, vrátane merania hĺbky a teploty.
- Hĺbkové meranie kompenzované barometrickým tlakom na dosiahnutie presných výsledkov
- Profilové meranie bez množstva káblov – k dispozícii je špeciálny káblový bubon s pohyblivými kontaktmi
- Nový systém so zástrčkovou hlavou
- Žiadne otáčanie a skrutkovanie: stačí jedno cvaknutie na vytvorenie pripojenia odolného voči tlaku a napätiu k MPP IDS so spoľahlivým prenosom dát: s tenkými káblami rôznych dĺžok odolnými voči natrhnutiu.
Typické aplikácie zahŕňajú limnologické testovanie vody s hĺbkou do 100 m, ale aj merania vo vrtných dierach, monitorovanie komunálneho odpadu atď. Všetky MPP IDS vyžadujú na meranie Multi 3630.
Hĺbkové profilové meranie a meranie kvality vody pomocou multiparametrovej sondy MPP IDS:
- Jednoduchá konfigurácia
- Merania do hĺbky 100 metrov
- Bezpečný prenos údajov pomocou kľúča USB