Inteligentné digitálne snímače (IDS) – Secure the Future – WTW, značka Xylem
Inteligentné: snímače IDS sú inteligentné. Dokážu sa automaticky prihlásiť, preniesť popis, sériové číslo, záznam o kalibrácii a kalibračnú históriu, ako aj svoje kompletné parametre.
Digitálne: snímače IDS spracovávajú citlivé signály do digitálnych signálov a prenášajú ich do merača bezpečne a bezchybne. Žiaden rozdiel medzi káblovými a bezdrôtovými modulmi.
Snímač: snímače IDS sú založené na overených a neustále zlepšovaných snímačoch WTW. Dajú sa použiť takmer na všetky aplikácie pri meraní pH, vodivosti, rozpusteného kyslíka a turbidity.
Koncepcia IDS od WTW: inteligentné, digitálne snímače na meranie štandardných parametrov pH, vodivosť, rozpustený kyslík a turbidita.
Systém IDS je založený na dvoch komponentoch: digitálnych snímačoch a stolných meračoch. Výnimočná inovácia: merania sa spracovávajú v snímači, nie v merači: 1 merač na meranie všetkých parametrov: pH – vodivosť – rozpustený kyslík – turbidita
Naviac, odteraz budú všetky stolné merače IDS podporovať bezdrôtové meranie.
Výhoda IDS: už „niekoľko desaťtisíc“ elektród si našlo cestu do laboratória!
- Spracovanie citlivých signálov do bezpečných digitálnych dát
- Záznamy o kalibrácii sú uložené v snímači – nezávisle od akéhokoľvek merača
- Snímače poskytujú dôležité údaje do dokumentácie
- Bezdrôtové meranie pomocou bezdrôtových modulov IDS a nových snímačov so zástrčkovou hlavou IDS
Digitálny multiparametrový systém od WTW: ako merať pomocou inteligentných digitálnych snímačov (IDS)
- IDS v laboratóriu: bezpečné výsledky – použiteľné na všetky účely – jednoduché používanie
- IDS v teréne: robustné a vodovzdorné – bezpečný prenos signálu –merania až do vzdialenosti 100 metrov
- Dokumentácia v súlade s SLP – jednoduchý prenos dát
- Novátorské a všestranne použiteľné, pripravené na aplikácie v laboratóriu a teréne
Ako merať pomocou IDS?
Pozrite si video!