Digitálne inteligentné meranie pre vyššiu presnosť a flexibilitu!
Meranie pH sa najprv začalo vykonávať pomocou referenčnej elektródy a meracieho článku. V priebehu času nasledovala kombinovaná elektróda, potom kombinovaná elektróda so vstavaným snímačom teploty. Dnes urobíme ďalší krok do budúcnosti s inovatívnymi digitálnymi snímačmi na meranie pH, redoxného potenciálu, vodivosti, rozpusteného kyslíka a dokonca aj turbidity.
Digitálne inteligentné snímače sú:
- presnejšie, pretože signál sa konvertuje priamo v elektróde,
- inteligentné, pretože sériové čísla a nastavenia vrátane dátumov kalibrácie sa automaticky prenášajú do merača, aby sa dosiahla čo najlepšia správa údajov,
- majú jednoduché použitie, pretože každý jedinečný snímač je rozpoznávaný meračom
a oveľa viac....
Multiparametrové digitálne systémy MD 8000 VWR®
Výhody digitálneho meracieho systému
Pozrite si toto video a zistite, ako vám tieto inovácie uľahčia prácu, poskytnú vyššiu presnosť a flexibilitu pre projekty v budúcnosti!
Sortiment produktov
pHenomenal MD 8000 L
Jednokanálový stolný merač
6 parametrov: pH/teplota, redoxný potenciál, vodivosť, TDS, salinita, rozpustený kyslík a turbidita.
Kapacita pamäte: 5000 súborov údajov, SLP
pHenomenal MD 8000 H
Jednokanálový prenosný merač
6 parametrov: pH/teplota, redoxný potenciál, vodivosť, TDS, salinita, rozpustený kyslík a turbidita
Kapacita pamäte: 5000 súborov údajov, SLP
Multiparametrové digitálne IDS systémy WTW®
Sortiment produktov
Multiparametrové laboratórne merače WTW® IDS
1- až 3-kanálový stolový merač
6 parametrov: pH/teplota, redoxný potenciál, vodivosť, TDS, salinita, rozpustený kyslík a turbidita.
Kapacita pamäte: 5000 súborov údajov, SLP
Multiparametrové prenosné merače WTW® IDS
1- až 3-kanálový prenosný merač
6 parametrov: pH/teplota, redoxný potenciál, vodivosť, TDS, salinita, rozpustený kyslík a turbidita
Kapacita pamäte: 5000 súborov údajov, SLP
HACH® Mono- & Multi-parameter HQD systems
Hach HQd IntelliCAL™ durable probes
HQd meter, Have a look at Hach's HQd IntelliCAL durable water testing probes.
Hach® HQd Mono- and multi-parameter lab meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.
Hach® HQd mono- and multi-parameter portable meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.