Filtračné lieviky
Jednorazové filtračné lieviky s membránou, sterilné
![]() |
Filtračné lieviky MicroFunnel 100 – 300 ml Ideálne na analýzu kontroly kvality riedenia kvapalín s obsahom vody používaných vo farmaceutickej výrobe. Individuálne označené na sledovateľnosť zásielky. Filtračné lieviky monitorov nápojov Microcheck II™ Ľahko použiteľný jednorazový filtračný lievik, ktorý spĺňa potreby mikrobiologickej analýzy nápojov. Filtračné lieviky MicroFunnel Plus 300 ml Kombinovaný filtračný lievik a nádoba na vzorky na elimináciu rizika kontaminácie. Cieľom produktov s membránou Supor® je umožniť odber vzoriek horúcej vody s teplotou až do 90 ºC. |
Jednorazové filtračné lieviky bez membrány, sterilné
![]() |
Filtračné lieviky Sentino® 100 – 250 ml Vhodné na analýzu pitnej a odpadovej vody, monitorovanie vody v životnom prostredí a rekreačných vôd, monitorovanie priemyselných vodných systémov, monitorovanie nápojov. |
Opakovateľne použiteľné filtračné lieviky, sterilizovateľné v autokláve
![]() |
Magnetické filtračné lieviky Sentino® Vhodné na analýzu pitnej a odpadovej vody, monitorovanie vody v životnom prostredí a rekreačných vôd, monitorovanie priemyselných vodných systémov, monitorovanie nápojov, farmaceutických surovín, medziproduktov a finálnych produktov. |