Certifikované membrány na mikrobiologickú analýzu
Náhradné náplne membrány pre membránový dávkovač Sentino®
Veľkosťou prispôsobené na minimalizáciu úložného priestoru, čo vedie k menšiemu množstvu odpadu z obalového materiálu
Membrána GN-6 Metricel® MCE
Zmiešané estery celulózy sú najprijateľnejším filtračným médiom na mikrobiologickú analýzu a poskytujú maximálnu výťažnosť organizmov.
Membrána Supor® 200 PES
Membrána s vysokou prietokovou rýchlosťou optimalizovaná pre požiadavky biologickej, farmaceutickej a sterilizačnej filtrácie.
Čierna membrána Metricel® PES
Membrána s vysokou prietokovou rýchlosťou s tmavým pozadím poskytuje mimoriadne vysoký kontrast na počítanie tmavých kolónií. Špeciálny bodový vzor mriežky nezvyšuje ani neinhibuje rast kolónií.
 Microbiological Evaluation of 0.45 µm Membranes