Vylučovacia chromatografia podľa veľkosti
Kolóny na SEC oddeľujú zložky podľa ich molekulovej veľkosti v roztoku, pričom väčšie molekuly sa eluujú ako prvé. Separácia sa dosiahne diferencovaným vylúčením alebo inklúziou zložiek v rámci častíc obalového materiálu. Okrem separácie jednotlivých zložiek sa technika používa na zistenie charakterstík distribúcie molekulových hmotností polymérov. K dispozícii sú typy kolón na SEC na báze silikátu a polyméru.
Gélová permeačná chromatografia (GPC) predstavuje separáciu SEC organických rozpustných polymérov pomocou organického rozpúšťadla ako elučného činidla. Gélová filtračná chromatografia (GFC) je separácia polymérov rozpustných vo vode vo vodných elučných činidlách.