Filtračný systém s tangenciálnym prietokom Minimate™
Zjednodušenie laboratórnej koncentrácie filtračným systémom s tangenciálnym prietokom Minimate™ a procesy na výmenu pufrov.
(obrázok pochádza z brožúry o výskume zo str. 10)
- Dizajn systému typu „Plug-n-Play“ zahŕňa kompletný hardvér, hadičky a prípojky, ktoré sú potrebné na rýchle spustenie postupu TFF
- Postup koncentrácie a diafiltrácie je možné vykonávať v rovnakom systéme s minimálnym zásahom používateľa
- Úsporný dizajn – jednoduché čistenie a opakované použitie
Aplikácie
- Koncentrácia a odsolenie bielkovín, peptidov alebo nukleových kyselín (DNA, RNA, oligonukleotidy)
- Regenerácia protilátok alebo rekombinantných bielkovín z čisteného média s kultivovanými bunkami
- Separácia (frakcionácia) z veľkých na malé biomolekuly
- Koncentrácia vírusov alebo génových terapeutických vektorov
- Príprava vzoriek pred stĺpcovou chromatografiou