Vákuové filtračné pomôcky VacuCap®
Inovatívne fľašové filtre vákuových filtračných pomôcok VacuCap® dokážu naplniť viaceré fľaše použitím jednej pomôcky
- Možnosť spracovať 100 ml až 5 l objemy na viaceré alikvoty
- Znižujú úložný priestor a odpad
- Šetrné k životnému prostrediu s minimálnym objemom plastového odpadu
- Nasávanie priamo zo zmiešavacieho zásobníka
- Eliminujú možnosť kontaminácie spôsobenej krokmi prenosu pomocou filtrácie priamo do sterilnej nádoby
- Membrána Supor s nízkou úrovňou extrahovateľných látok/bez obsahu surfaktantov umožňuje vysoké prietoky
- K dispozícii so zabudovanou prvotnou filtráciou na prevenciu upchatia a zvýšenie priepustnosti roztokov s veľkým množstvom častíc
Aplikácie
- Vákuovo poháňaná filtrácia médií pre bunky a tkanivové kultúry, mikrobiologických médií, vodných roztokov, roztokov bielkovín a pufrov
- Prvotná filtrácia alebo klarifikácia vodných roztokov
- PF verzia užitočná na filtráciu roztokov s obtiažnou filtráciou.
POKYNY
![]() |
1. Napájaciu hadičku pripojte k portu označenému „INLET“ na pomôcke VacuCap. Opačný koniec hadice umiestnite do nefiltrovanej kvapaliny, ktorá sa má nasávať. |
![]() |
2. Vákuovú hadičku pripojte k portu označenému „VACUUM“ na pomôcke VacuCap. Informácie o bezpečnostných opatreniach nájdete v letáku produktu. |
![]() |
3. Pomôcku VacuCap pridržte na nádobe filtrátu a spustite vákuum. Pomôcka VacuCap sa bezpečne utesní na vrch nádoby a tekutina sa nasaje. |
![]() |
4. Po dokončení filtrácie vypnite vákuovú pumpu, aby sa vákuum vo vnútri záchytnej nádoby mohlo rozptýliť. Kompletné pokyny nájdete v letáku produktu. |
Spracujte vyšší počet vzoriek v rámci jednotky a zredukujte plastové odpady Znížte potreby skladovania a nákladov na odpad v porovnaní s typickým vákuovým filtračným systémom