Filtre Whatman™ na testovanie vody, vzduchu a pôdy
Pri testovaní životného prostredia sú dôležité presné a spoľahlivé analytické výsledky monitorovania vzduchu, vody a pôdy. Spoločnosť GE vie, že potrebujete mať istotu, že fáza filtrácie bude účinná, reprodukovateľná a zachová integritu vzorky. Či už používate niektorý z našich sklenených filtrov, striekačkových filtrov alebo iných výrobkov Whatman™, môžete sa spoľahnúť na to, že spoločnosť GE rozumie významu kvality.
Testovanie vody | Testovanie vzduchu | Testovanie pôdy | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
K dispozícii sú NOVÉ filtre RTU*! *Pripravené na použitie |
40-ročné skúsenosti v oblasti prípravy vzoriek a testovania životného prostredia zhrnuté do 21 minút
Filtre Whatman™ na testovanie vody
![]() |
Pomocou filtrov Whatman™ môžete testovať vzorky v súlade s požiadavkami na testovanie vody v životnom prostredí. Je potrebné vykonávať nasledujúce testy:
|
V rámci značky Whatman™ sme vyvinuli špecifické filtre, ktoré zaručujú spoľahlivé výsledky a jednoduché uskutočnenie každej analýzy, aj keď začína kritickými vzorkami.
Príkladom sú filtre zo sklených vlákien 934-AH RTU, ktoré sa dodávajú vopred premyté a odvážené, čo umožňuje značnú úsporu času pri vykonávaní analýzy suspendovaných tuhých látok.
Striekačkové filtre GD/XP vrátane integrovanej prvotnej filtrácie so súčasťou s dvojitou vrstvou a jednou finálnou 0,45-mikrónovou membránou umožňujú jednoduchú filtráciu vzoriek s obtiažnou filtráciou. Okrem toho prvotná filtrácia v polypropyléne minimalizuje hladiny iónových extrahovateľných látok, čo je vhodné pri analýze stopových podielov kovov pomocou ICP-MS. Zistite, ako vám môžu pomôcť filtre Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP a GD/X™ a Mini-Uniprep!
Odporúčanie zákazníka: Filtre Whatman™ na testovanie kvality vody
Novinka: rad RTU (pripravené na použitie) bol aktuálne rozšírený o filtre
GF/C RTU na rozpustené a suspendované tuhé látky podľa normy EN872
934-AH RTU na prchavé látky podľa laboratórnej štandardnej metodiky US EPA 2540 C a D
Pripravené na použitie: vopred premyté, vysušené/vypálené, ochladené, vysušené v exikátore, odvážené na 4 desatinné miesta a umiestnené do misky označenej štítkom s čiarovým kódom a do škatule s čiarovým kódom
Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie VODY
Celkový obsah suspendovaných, rozpustených a prchavých tuhých látok by sa mal stanoviť pomocou filtrov zo sklených vlákien. Filtre zo sklených vlákien 934-AH RTU sú pripravené na použitie!
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/C, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 1: Dôležitá vlastnosť č. 2: Zhoda metodiky s normou: Typ filtra: |
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň 934-AH, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 1: |
K dispozícii sú nové filtre RTU na prchavé látky Sklené mikrovláknové filtre, 934-AH™ RTU, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 1: Dôležitá vlastnosť č. 2: Zhoda metodiky s normou: Názov filtra: 934-AH RTU Typ filtra: Filter zo sklených vlákien |
||
Sklené mikrovláknové filtre bez pojiva, stupeň GF/C RTU, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 1: Dôležitá vlastnosť č. 2: Zhoda metodiky s normou: Názov filtra:GF/C RTU Typ filtra: Filter zo sklených vlákien |
Demonštrácia sklených mikrovláknových filtrov, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemická analýza sa bežne vykonáva pomocou analytických prístrojov. Filtrácia vzoriek vody pred analýzou je overeným postupom na odstránenie nežiaducich častíc z analýzy a na ochranu citlivých prístrojov pred potenciálne škodlivými zlúčeninami.
V tejto časti nájdete filtre na:
- stanovenie rozpustených ťažkých kovov (striekačkové filtre GD/XP™, vstavané filtre Polydisc™ GW a Polycap™ GW),
- prípravu vzoriek rozpustených iónov (striekačkový filter Anotop™ IC),
- stanovenie rozpusteného organického uhlíka (DOC) (striekačkový filter Puradisc™ Aqua 30).
HPLC/UHPLC a ďalšie analytické techniky
Ak chcete chrániť svoje prístroje a vzorku, použite nasledujúce filtre:
Demonštrácia striekačkového filtra Whatman GD/X™
Demonštrácia Whatman Mini-UniPrep™
Mikroorganizmy vo vzorke vody sa odoberajú pomocou mikrofiltračného membránového filtra.
Membrána sa môže preniesť na mikrobiologické kultivačné médium na ďalšiu identifikáciu alebo kvantifikáciu mikroorganizmov. Výber vhodného membránového filtra bude závisieť od metodiky, podľa ktorej sa bude postupovať.
Membránové filtre, čierne Nuclepore™, Whatman Použitie: |
Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.
Filtre Whatman™ na testovanie vzduchu
Monitorovanie kvality vzduchu sa stáva čoraz dôležitejšie kvôli prítomnosti vysokého množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Zdroje emisií môžu byť prirodzené alebo dôsledkom priemyslu, poľnohospodárstva, či dopravy. Mimoriadne jemné častice (UFP) sa stali kľúčovou oblasťou záujmu monitorovania životného prostredia a súvisiacich štúdií, keďže sa ukázalo, že majú potenciálne významný vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie.
Je nutné monitorovať aj ťažké kovy, organické a anorganické chemikálie, ako sú ozón, prchavé organické uhľovodíky, SO2, NO2, CO, benzoát alebo azbest.
Značka Whatman™ vám dokáže poskytnúť špecializované filtre na manuálne aj automatizované monitorovanie častíc; na odber vzoriek v bežných alebo agresívnych prostrediach; na testovanie rádioaktivity, kovov alebo azbestu.
Vyberte si spomedzi 13 rôznych typov filtrov Whatman™ na testovanie vzoriek vzduchu:
|
|
Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie VZDUCHU
Manuálny odber vzoriek v bežných prostrediach
Manuálny odber vzoriek v agresívnych prostrediach
Automatizovaný odber vzoriek
Sklené mikrovláknové filtre s pojivom, trieda GF 10, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 1: |
Odber vzoriek na analýzu rádioaktivity a kovov
Filtre na stanovenie kovových častíc v prostredí
Membránové filtre, zmiešaný ester celulózy, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 1: |
Monitorovanie znečistenia vzduchu spôsobeného komínmi, kanalizáciou a aerosólmi vyžaduje filter, ktorý dokáže odolávať chemicky nepriaznivým podmienkam a vysokým teplotám. Na toto použitie sa vyžaduje aj vysoká čistota.
Filtre na analýzu ťažkých kovov
Extrakčné patróny, vysoká čistota, kremeň, Whatman Použitie: Dôležitá vlastnosť č. 2: |
Filtre na iné organické alebo anorganické chemikálie
Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.
Filtre Whatman™ na testovanie pôdy
Z enviromentálneho hľadiska tvorí pôda spolu s vodou, ovzduším a živými organizmami primárny prvok ekosystému, a preto ju treba zachovať a chrániť pred možnými degradačnými javmi. Na druhej strane používanie hnojív pri poľnohospodárskej činnosti je silným prostriedkom na zvýšenie produktivity pôdy a teda výnosov plodín.
Analýza vzoriek pôdy si vyžaduje prvotnú extrakciu chemických zlúčením z matrice pomocou tepelnej modulácie a koncentrácie. Vo vzorkách pôdy sa musí stanoviť obsah dusíka, pesticídov, fosforu, zadržaných tuhých látok a čírych roztokov, pH. Značka Whatman™ vám dokáže poskytnúť správny výrobok na každý z týchto testov.
Vyžiadajte si filtre Whatman na testovanie PÔDY
Analýza dusíka Kjeldahlovou metódou
Obsah dusíka v pôde sa štandardne vykonáva Kjeldahlovými technikami, súčasťou ktorých je ober vzoriek presného množstva pôdy pred prenosom do mineralizačnej skúmavky. Pri tomto spôsobe je potrebné použiť navažovacie lodičky Whatman™ s nízkym obsahom dusíka a následne prefiltrovať vzorku pomocou kvalitatívneho papiera.
Napríklad pred analýzou plynovou chromatografiou (GC) sa môžu vzorky pôdy pripraviť použitím Soxhletovej extrakcie alebo mikrovlnnej mineralizácie. Na túto techniku sa vo veľkej miere používajú extrakčné patróny. Ak chcete odstrániť jemné častice a chrániť svoj prístroj na GC, použite špecifické striekačkové filtre.
Väčšina testov na stanovenie obsahu stopových prvkov je založená na extrakcii pôdy a meraní koncentrácie stopových prvkov v kvapalnej fáze bez obsahu pôdy, napríklad pomocou induktívne viazanej plazmovej atómovej emisnej spektometrie (ICP-AES). Vzorka sa potom zvyčajne musí prefiltrovať cez kvalitatívny filtračný papier alebo filter zo sklených vlákien, čím sa zabezpečí, že neblokuje nebulizéry ani nebude interferovať so vstrekovaním do analytického prístroja. Ak sa vzorka mineralizuje pomocou lúčavky kráľovskej, môže sa prefiltrovať cez bezpopolnatý filtračný papier.
Demonštrácia striekačkového filtra Whatman GD/X™
Demonštrácia Whatman Mini-UniPrep™
Prostredníctvom testovania fosforu v pôde možno stanoviť množstvo hnojiva s obsahom fosforu potrebného na dosiahnutie maximálneho rastu rastlín. Na stanovenie obsahu fosforu v pôde sa pôda extrahuje chemickým roztokom a obsah fosforu v extrakte sa meria pomocou kolorimetrie. Pred analýzou sa štandardne vyžaduje filtrácia extraktu cez kvalitatívny filtračný papier. Ak sa na stanovenie koncentrácie fosforu používa automatizovaná metóda, môže byť potrebný filtračný papier, ktorý je odolný voči kyselinám.
Kvantitatívne filtračné papiere, bezpopolnaté stupne, stupeň 41, Whatman |
pH pôdy je mimoriadne dôležité ako miera, ktorá vyjadruje viazanie minerálnych látok. Niektoré rastliny majú veľmi špecifické požiadavky na pH. Existuje mnoho rôznych spôsobov merania pH pôdy. Použitie lakmusového/pH papierika je rýchlym a cenovo nenáročným spôsobom na testovanie pH pôdy, ak nemáte k dispozícii pH meter alebo ak nepotrebujete hodnoty s vysokou presnosťou. Pri príprave vzorky pôdy použite navažovací papier na odváženie pôdy ešte predtým, ako pridáte do vzorky vodu. Na odstránenie nadbytočných častíc zo suspenzie môžete použiť filtračné papiere.
Indikátorové pH papieriky, Whatman |
Rôzne testovacie metódy vyžadujú, aby sa kvapalné zložky roztoku pred analýzou oddelili od suspendovaných tuhých látok. Spoločnosť GE ponúka široký výber celulózových filtračných papierov s rôznou úrovňou prietoku, zaťažiteľnosti a chemickej odolnosti na podporu týchto aplikácií.
Spoločnosť VWR vám môže poskytnúť kompletný produktový rad spotrebného materiálu, vybavenia a reagencií na analýzu životného prostredia. Použite nástroj na vyhľadávanie na našej domovskej stránke alebo sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu.