Ultrazvukové kúpele
Ultrazvukové čistenie je najvhodnejší spôsob čistenia pre delikátne položky.
Pri tomto type čistenia sa využíva ultrazvuk (zvyčajne s frekvenciou 15 – 400 kHz). Čistenie je účinné vďaka javu „kavitácie“, pri ktorom dochádza k vzniku „čistiacich bublín“ s veľmi vysokým vnútorným tlakom (vyšším ako 1 000 atm).