Systémy s laminárnym prúdením vzduchu
Systémy s laminárnym prúdením vzduchu boli starostlivo navrhnuté s cieľom zabezpečiť ochranu veľmi citlivých produktov pred vonkajším znečistením. Takéto mimoriadne čisté pracovné prostredie možno dosiahnuť prostredníctvom vyfukovania vzduchu cez filtre typu HEPA. Prúdenie vzduchu môže byť vertikálne alebo horizontálne.