Postup v prípade úniku cytotoxického materiálu
1. Osobná dekontaminácia
  • Vyzlečte si kontaminovaný odev
  • Okamžite opláchnite kontaminovanú pokožku veľkým množstvom studenej tečúcej vody
  • Látku vyplachujte z očí
  • minimálne 10 minút veľkým množstvom vody alebo izotonického fyziologického roztoku, bezodkladne vyhľadajte očného lekára
2. Dodržiavajte pokyny
  • Postupujte podľa návodu na použitie
  • Dekontamináciu môže vykonávať výlučne kvalifikovaný personál
3. Používajte vhodné OOP
  • Maska s časticovým filtrom FFP3
  • Ochrana zraku
  • Kombinéza
  • Rukavice (dva páry)
  • Návleky na obuv
4. Zabezpečte kontaminovanú oblasť – okamžite zabezpečte kontaminované povrchy – oblasť označte kriedou
  • Vypnite ventilačný systém
  • Zatvorte okná
  • Zapnite ventiláciu na pracovnom stole
  • Zabráňte pohybu osôb
  • Vyveste výstražné oznámenie
5. Postup čistenia
  • Rozbité sklo pozbierajte škrabkou a lopatkou
  • Na odsatie kvapalín použite handry s vysokou absorpčnou schopnosťou
  • V prípade suchých látok použite na prácu navlhčené obrúsky
  • Pracujte smerom zvonku dovnútra, aby sa kontaminovaná oblasť nezväčšovala
  • Opláchnite veľkým množstvom vody
  • Oblasť očistite zásaditým čistiacim prostriedkom a nakoniec 70 % izopropanolom
6. Likvidácia odpadu (kontaminovaný odev atď.)
  • Rozbité sklo uložte do kartónovej škatule
  • Všetok materiál používaný na dekontamináciu vložte do vodotesného vrecka na odpad
  • Po dokončení procesu dekontaminácie si vyzlečte kontaminovaný odev: najprv návleky na obuv, potom rukavice, kombinézu (otočte smerom doľava), spodné rukavice, bezpečnostné okuliare, masku s časticovým filtrom
  • Odpadové vrecko a kontaminované prostriedky OOP vložte do kontajnera na cytostatický odpad
  • Dôkladne vyčistite kontaminovanú oblasť
7. Osprchujte sa a vyhľadajte lekára
  • Každý zamestnanec, ktorý je súčasťou procesu, by sa mal najskôr osprchovať
  • Preventívne vyhľadajte lekára
8. Dokumentácia
Uvádzaný postup predstavuje iba príklad a samotný proces musí konkrétne definovať zodpovedný personál podľa podmienok pracoviska.