Používanie dvojitej ochrany rúk
VYŠŠIA ÚROVEŇ OCHRANY VĎAKA DVOJITEJ OCHRANE RÚK
Na zvýšenie úrovne ochrany počas manipulácie s cytotoxickým materiálom odporúčame používať systém dvojitých rukavíc. Kazy rukavíc sa často nepodarí odhaliť ani v čase incidentu. Nosenie rukavíc dvoch odlišných farieb umožňuje operátorovi okamžite identifikovať kaz a vymeniť si rukavice.
Obrázky 1 až 5 uvádzajú jednotlivé kroky nasadzovania druhej vrstvy rukavíc. Pokiaľ ide o samotný produkt, žiadny „overený postup“ nie je k dispozícii. Operátor môže vyskúšať niekoľko rôznych kombinácií rukavíc a veľkostí, t. j. niektorým operátorom môže vyhovovať použitie väčších vnútorných rukavíc a menších vonkajších rukavíc, iní zas budú uprednostňovať vnútorné aj vonkajšie rukavice rovnakej veľkosti.
Ak potrebujete získať ďalšie informácie týkajúce sa vhodného výberu rukavíc a postupu ich používania, napíšte nám e-mail na adresu cleanroom@eu.vwr.com
ODPORÚČAME:
RUKAVICE DO ČISTÝCH PRIESTOROV, KTORÉ MOŽNO POUŽÍVAŤ SÚČASNE NA DVOJITÚ OCHRANU RÚK
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, BioClean Fusion™ |
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, DermaShield® 73-711/73-721 |
|
![]() |
Rukavice, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, KIMTECH PURE* Sterile G3 |
|
![]() |
Rukavice do čistých priestorov, KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* |