Chemické nebezpečenstvá
BEZPEČNÉ LABORATÓRIUM SA SPOLIEHA NA ROZUMNÚ OCHRANU RÚK
Pri práci so širokým spektrom chemikálií musia výskumní pracovníci v laboratóriu vedieť, že ich ruky sú chránené pred popáleninami, podráždením a inými nepriaznivými vplyvmi na zdravie spôsobenými vystavením chemikáliám. Rozliatie chemikálií je najčastejšie sa vyskytujúcim rizikom v laboratóriách alebo najbežnejším typom nehôd, ktoré spôsobujú zranenia pracovníkov a pokles produktivity. Široké spektrum jednorazových rukavíc od spoločnosti Ansell poskytuje cielenú ochranu rúk pred širokým spektrom nebezpečných chemikálií, ktorá zabezpečí vyšší pocit istoty v bezpečnejšom pracovnom prostredí.
Brožúra Ansell na stiahnutie
Jednorazové rukavice Ansell
Produkt Ansell
Popis a výhody
Microflex 73-847
Ideálne na manipuláciu s mokrým laboratórnym sklom. Tieto neoprénové rukavice umožňujú vynikajúci úchop za mokrých aj suchých podmienok. Majú certifikované ergonomické vlastnosti, znižujú únavu ruky a minimalizujú riziko vzniku muskuloskeletálnych porúch.
Microflex 93-260
Najtenšie jednorazové rukavice odolné voči chemikáliám. Ideálne v prípadoch, keď výskumní pracovníci čelia zvýšenému riziku vystavenia škodlivým chemikáliám, ale potrebujú aj hmatovú citlivosť a flexibilitu chemických rukavíc.
Microflex 93-856
Tieto odolné, vysoko viditeľné oranžové rukavice poskytujú zvýšenú odolnosť voči rozpúšťadlám a predĺžená manžeta zaručuje dodatočnú ochranu predlaktia.
Microflex 93-853
Robustná ochrana proti postriekaniu chemikáliami s predĺženou manžetou pre najnáročnejšie prostredia.
Microflex 93-852
Výrazná farba skryje škvrny alebo poskytuje kontrastné pozadie na identifikáciu svetlejších farebných materiálov. Nepenivý materiál poskytuje istú priľnavosť aj vo vlhkom prostredí.
Microflex 93-850
Disposable, nitrile glove with AQL 0,4 - the highest known standard for barrier quality and consistency. This ultimate barrier significantly reduces the risk of harmful exposures and rip-tear.
Vzdelávanie
Chemická permeačná tabuľka rukavíc testovaných proti bežným laboratórnym chemikáliám
Vystavenie chemikáliám v laboratóriách – technický dokument
Rozumná voľba na ochranu rúk v laboratóriách – biela kniha
Videá
Microflex 73-847
Jednorazové neoprénové rukavice s technológiou ERGOFORM
Microflex 93-260
Odolné jednorazové rukavice
Microflex 93-856
Vysoko viditeľné jednorazové nitrilové rukavice
Chcete si pozrieť ďalšie videá?
Prejdite na Youtube!
Vyžiadanie vzorky