Fyzikálne nebezpečenstvá
OCHRANA PRED KAŽDODENNÝMI NEBEZPEČENSTVAMI V LABORATÓRIU
Vedci v laboratóriách sú často vystavení rôznym chemickým a fyzikálnym nebezpečenstvám, ktoré predstavujú riziko poranenia a straty produktivity. Široké spektrum chemických a mechanických rukavíc od spoločnosti Ansell poskytuje cielenú ochranu rúk pred množstvom každodenných nebezpečenstiev v bežnom laboratóriu.
Dokumenty Ansell na stiahnutie
Jednorazové rukavice Ansell
Produkt Ansell
Popis a výhody
HyFlex 11-318
Ponúkajú fantastickú ochranu pred porezaním spolu s tenkým a odľahčeným dizajnom na pohodlné uchopenie pri práci s ostrými predmetmi.
ActivArmr 80-813
Zabezpečujú odolnosť voči plameňu a porezaniu, ideálne pri práci so samozápalnými chemikáliami.
Crusader Flex 42-474
Pohodlné rukavice s vylepšeným úchopom, navrhnuté na manipuláciu s horúcimi predmetmi až do teploty 200 °C.
Chem-Tek 38-612
Poskytujú najlepšiu odolnosť voči najagresívnejším chemikáliám: alifatickým, halogénovaným a aromatickým uhľovodíkom, ako aj koncentrovaným minerálnym kyselinám.
Vzdelávanie
Vystavenie chemikáliám v laboratóriách – technický dokument
Rozumná voľba na ochranu rúk v laboratóriách – biela kniha