Spoločnosť VWR predstavuje Riešenia 3M, ktoré riešia problémy súvisiace s ochranou sluchu
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Ako kľúčový strategický partner spoločnosti VWR v oblasti osobných ochranných prostriedkov a bezpečnostných riešení, je spoločnosť 3M oddaná ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov vo všetkých odvetviach priemyslu a pracovísk.
Spoločnosť 3M, ako celosvetová autorita v oblasti riešenia najzložitejších problémov týkajúcich sa ochrany sluchu, uviedla na trh skvelé nástroje a služby, ktoré vám pomôžu - od detekcie, cez ochranu až po validáciu.
Pomocou tejto novej platformy si môžete stiahnuť tieto nové nástroje a služby, ktoré doplnia ponuku osobných ochranných prostriedkov spoločnosti VWR.
|
ZÁTKY DO UŠÍ | ||||
Produkt 3M | (ak si chcete objednať v našom webovom obchode, kliknite na príslušnú položku) Opis |
Jednorazové/ Opätovne použiteľné |
Vlastnosti | Zoslabenie v dB (zníženie hluku) |
![]() |
Kónické zátky do uší 3M™ Štandardné jednorazové riešenie pre dlhé obdobia vystavenia hluku |
Jednorazové |
Detegovateľné detektorom kovov/ |
od 28 dB do 39 dB |
![]() |
Šikovná, hygienická a finančne nenáročná ochrana sluchu. Nevyžadujú zvinutie |
Jednorazové/ |
Verzia so šnúrkou/ Farby |
od 28 dB do 35 dB |
![]() |
3M™ Tvarované opätovne použiteľné zátky do uší Praktické riešenie v uzatvárateľnom balení alebo úložnej škatuli určené na viacnásobné použitie |
Opätovne použiteľné |
So šnúrkou/Detegovateľné detektorom kovov/Priehľadné/Nízke zoslabenie zvuku |
od 20 dB do 35 dB |
![]() |
Najjednoduchšia cesta, ako používateľom sprístupniť 3M zátky do uší |
|||
OCHRANNÉ SLÚCHADLÁ/ZÁTKY DO UŠÍ SO SPOJOVACÍ OBLÚKOM | ||||
![]() |
Zátky do uší so spojovacím oblúkom Dokonalé riešenie určené na prerušované použitie a obmedzené obdobie vystavenia hluku |
Opätovne použiteľné |
Rôzne polohy/Tvary zátok/Nízke zoslabenie zvuku |
od 23 dB do 26 dB |
![]() |
Ochranné slúchadlá 3M™ PELTOR™ séria X Dostupné ako čelenka alebo zabudované v prilbe.Nový dizajn podložky na lepšie zoslabenie zvuku. |
Opätovne použiteľné |
Čelenka/ |
od 26 dB do 28 dB |
![]() |
Ochranné slúchadlá, Peltor™ séria X |
Opätovne použiteľné |
Čelenka/ Zabudované v prilbe |
od 26 dB do 28 dB |
![]() |
Ochranné slúchadlá, Peltor™ séria X |
Opätovne použiteľné |
Čelenka/ Zabudované v prilbe |
od 34 dB do 35 dB |